ICP MS and ICP AES Standards
Barium ICP-MS Standard, 1mL = 1mg Ba (1,000ppm Ba), Ricca Chemical
Chemical Name or Material: Barium ICP-MS Standard CAS: 7732-18-5 CAS Min %: 94.0 CAS Max %: 97.0 CAS: 7697-37-2 CAS Min %: 4.22 CAS Max %: 4.39 CAS: 10022-31-8 CAS Min %: 0.18 CAS Max %: 0.19 Physical Form: Liquid
Beryllium ICP-MS Standard, 1mL = 1mg Be (1,000ppm Be), Ricca Chemical
Chemical Name or Material: Beryllium ICP-MS Standard CAS: 7732-18-5 CAS Min %: 88.0 CAS Max %: 92.0 CAS: 7697-37-2 CAS Min %: 9.91 CAS Max %: 10.32 CAS: 7440-41-7 CAS Min %: 0.09 CAS Max %: 0.09 Physical Form: Liquid
Bismuth ICP-MS Standard, 1mL = 1mg Bi (1,000ppm Bi), Ricca Chemical
Chemical Name or Material: Bismuth ICP-MS Standard CAS: 7732-18-5 CAS Min %: 93.0 CAS Max %: 97.0 CAS: 7697-37-2 CAS Min %: 4.76 CAS Max %: 4.95 CAS: 7440-69-9 CAS Min %: 0.09 CAS Max %: 0.1 Physical Form: Liquid
Copper ICP-MS Standard, 1mL = 1mg Cu (1,000ppm Cu), Ricca Chemical
Chemical Name or Material: Copper ICP-MS Standard CAS: 7732-18-5 CAS Min %: 93.0 CAS Max %: 97.0 CAS: 7697-37-2 CAS Min %: 4.46 CAS Max %: 4.64 CAS: 7440-50-8 CAS Min %: 0.09 CAS Max %: 0.1 Physical Form: Liquid
Selenium ICP-MS Standard, 1mL = 1mg Se (1,000ppm Se), Ricca Chemical
Chemical Name or Material: Selenium ICP-MS Standard CAS: 7732-18-5 CAS Min %: 93.0 CAS Max %: 97.0 CAS: 7697-37-2 CAS Min %: 4.76 CAS Max %: 4.95 CAS: 7782-49-2 CAS Min %: 0.09 CAS Max %: 0.1 Physical Form: Liquid
ICP-MS Calibration Standard 1R, Ricca Chemical
Chemical Name or Material: ICP-MS Calibration Standard 1R CAS: 7732-18-5 CAS Min %: 93.0 CAS Max %: 97.0 CAS: 7697-37-2 CAS Min %: 2.94 CAS Max %: 3.06 CAS: 7784-27-2 CAS Min %: 0.01 CAS Max %: 0.01 CAS: 7789-02-8 CAS Min %: 0.01 CAS Max %: 0.01 CAS: 7782-49-2 CAS Min %: 0.0047 CAS Max %: 0.0049 CAS: 7664-39-3 CAS Min %: 0.0029 CAS Max %: 0.0031
Calcium ICP-MS Standard, 1mL = 10mg Ca (10,000ppm Ca), Ricca Chemical
Chemical Name or Material: Calcium ICP-MS Standard CAS: 7732-18-5 CAS Min %: 85.0 CAS Max %: 89.0 CAS: 7697-37-2 CAS Min %: 10.52 CAS Max %: 10.95 CAS: 471-34-1 CAS Min %: 2.13 CAS Max %: 2.22 Physical Form: Liquid
Zinc ICP-MS Standard, 1mL = 1mg Zn (1,000ppm Zn), Ricca Chemical
Chemical Name or Material: Zinc ICP-MS Standard CAS: 7732-18-5 CAS Min %: 93.0 CAS Max %: 97.0 CAS: 7697-37-2 CAS Min %: 4.63 CAS Max %: 4.81 CAS: 7440-66-6 CAS Min %: 0.09 CAS Max %: 0.1 Physical Form: Liquid
Titanium ICP-MS Standard, 1mL = 1mg Ti (1,000ppm Ti), Ricca Chemical
Chemical Name or Material: Titanium ICP-MS Standard CAS: 7732-18-5 CAS Min %: 98.0 CAS Max %: 100.0 CAS: 16962-40-6 CAS Min %: 0.4 CAS Max %: 0.42 CAS: 7664-39-3 CAS Min %: 0.01 CAS Max %: 0.01 Physical Form: Liquid
Mercury ICP-MS Standard, 1mL = 1mg Hg (1,000ppm Hg), Ricca Chemical
Chemical Name or Material: Mercury ICP-MS Standard CAS: 7732-18-5 CAS Min %: 93.0 CAS Max %: 97.0 CAS: 7697-37-2 CAS Min %: 4.63 CAS Max %: 4.81 CAS: 7439-97-6 CAS Min %: 0.09 CAS Max %: 0.1 Physical Form: Liquid
Silicon ICP-MS Standard, 1mL = 1mg Si (1,000ppm Si), Ricca Chemical
Chemical Name or Material: Silicon ICP-MS Standard CAS: 7732-18-5 CAS Min %: 97.0 CAS Max %: 100.0 CAS: 16919-19-0 CAS Min %: 0.62 CAS Max %: 0.64 CAS: 7664-39-3 CAS Min %: 0.01 CAS Max %: 0.01 Physical Form: Liquid
Gold ICP-MS Standard, 1mL = 1mg Au (1,000ppm Au), Ricca Chemical
Chemical Name or Material: Gold ICP-MS Standard CAS: 7732-18-5 CAS Min %: 94.0 CAS Max %: 97.0 CAS: 7647-01-0 CAS Min %: 3.98 CAS Max %: 4.14 CAS: 7440-57-5 CAS Min %: 0.09 CAS Max %: 0.1 Physical Form: Liquid
Sodium ICP-MS Standard, 1mL = 10mg Na (10,000ppm Na), Ricca Chemical
Chemical Name or Material: Sodium ICP-MS Standard CAS: 7732-18-5 CAS Min %: 88.0 CAS Max %: 92.0 CAS: 7697-37-2 CAS Min %: 7.62 CAS Max %: 7.93 CAS: 497-19-8 CAS Min %: 2.04 CAS Max %: 2.12 Physical Form: Liquid
Scandium ICP Standard, 1mL = 0.01mg Sc (10ppm Sc), Ricca Chemical
Chemical Name or Material: Scandium ICP Standard CAS: 7732-18-5 CAS Min %: 94.0 CAS Max %: 98.0 CAS: 7697-37-2 CAS Min %: 4.2 CAS Max %: 4.37 CAS: 12060-08-1 CAS Min %: 0.0014 CAS Max %: 0.0014 Physical Form: Liquid
Yttrium ICP-MS Standard, 1mL = 10mg Y (10,000ppm Y), Ricca Chemical
Chemical Name or Material: Yttrium ICP-MS Standard CAS: 7732-18-5 CAS Min %: 85.0 CAS Max %: 89.0 CAS: 7697-37-2 CAS Min %: 11.83 CAS Max %: 12.31 CAS: 1314-36-9 CAS Min %: 1.08 CAS Max %: 1.13 Physical Form: Liquid
ICPMS Cal Std 2A, Mtd 200.8, Ricca Chemical
Chemical Name or Material: ICPMS Cal Std 2A CAS: 7732-18-5 CAS Min %: 95.0 CAS Max %: 99.0 CAS: 7697-37-2 CAS Min %: 2.92 CAS Max %: 3.04 CAS: 10022-31-8 CAS Min %: 0.0018 CAS Max %: 0.0018 CAS: 7440-22-4 CAS Min %: 0.0010 CAS Max %: 0.0010
Cadmium ICP-MS Standard, 1mL = 1mg Cd (1,000ppm Cd), Ricca Chemical
Chemical Name or Material: Cadmium ICP-MS Standard CAS: 7732-18-5 CAS Min %: 93.0 CAS Max %: 97.0 CAS: 7697-37-2 CAS Min %: 4.56 CAS Max %: 4.74 CAS: 7440-43-9 CAS Min %: 0.09 CAS Max %: 0.1 Physical Form: Liquid
Calcium ICP-MS Standard, 1mL = 1mg Ca (1,000ppm Ca), Ricca Chemical
Chemical Name or Material: Calcium ICP-MS Standard CAS: 7732-18-5 CAS Min %: 93.0 CAS Max %: 97.0 CAS: 7697-37-2 CAS Min %: 4.65 CAS Max %: 4.84 CAS: 471-34-1 CAS Min %: 0.23 CAS Max %: 0.24 Physical Form: Liquid
Zirconium ICP-MS Standard, 1mL = 1mg Zr (1,000ppm Zr), Ricca Chemical
Chemical Name or Material: Zirconium ICP-MS Standard CAS: 7732-18-5 CAS Min %: 94.0 CAS Max %: 97.0 CAS: 7697-37-2 CAS Min %: 4.22 CAS Max %: 4.39 CAS: 13826-66-9 CAS Min %: 0.26 CAS Max %: 0.27 Physical Form: Liquid
Nickel ICP-MS Standard, 1mL = 1mg Ni (1,000ppm Ni), Ricca Chemical
Chemical Name or Material: Nickel ICP-MS Standard CAS: 7732-18-5 CAS Min %: 93.0 CAS Max %: 97.0 CAS: 7697-37-2 CAS Min %: 4.76 CAS Max %: 4.95 CAS: 7440-02-0 CAS Min %: 0.09 CAS Max %: 0.1 Physical Form: Liquid
Thallium ICP-MS Standard, 1mL = 1mg Tl (1,000ppm Tl), Ricca Chemical
Chemical Name or Material: Thallium ICP-MS Standard CAS: 7732-18-5 CAS Min %: 93.0 CAS Max %: 97.0 CAS: 7697-37-2 CAS Min %: 4.76 CAS Max %: 4.95 CAS: 7440-28-0 CAS Min %: 0.09 CAS Max %: 0.1 Physical Form: Liquid
Potassium ICP-MS Standard, 1mL = 10mg K (10,000ppm K), Ricca Chemical
Chemical Name or Material: Potassium ICP-MS Standard CAS: 7732-18-5 CAS Min %: 89.0 CAS Max %: 93.0 CAS: 7697-37-2 CAS Min %: 6.69 CAS Max %: 6.96 CAS: 7757-79-1 CAS Min %: 2.3 CAS Max %: 2.4 Physical Form: Liquid
Tin ICP-MS Standard, 1mL = 1mg Sn (1,000ppm Sn), Ricca Chemical
Chemical Name or Material: Tin ICP-MS Standard CAS: 7732-18-5 CAS Min %: 93.0 CAS Max %: 97.0 CAS: 7697-37-2 CAS Min %: 4.89 CAS Max %: 5.09 CAS: 7664-39-3 CAS Min %: 0.12 CAS Max %: 0.12 CAS: 7440-31-5 CAS Min %: 0.09 CAS Max %: 0.1 Physical Form: Liquid
Iron ICP-MS Standard, 1mL = 1mg Fe (1,000ppm Fe), Ricca Chemical
Chemical Name or Material: Iron ICP-MS Standard CAS: 7732-18-5 CAS Min %: 93.0 CAS Max %: 97.0 CAS: 7697-37-2 CAS Min %: 4.89 CAS Max %: 5.09 CAS: 7439-89-6 CAS Min %: 0.09 CAS Max %: 0.1 Physical Form: Liquid
Rhodium ICP-MS Standard, 1mL = 1mg Rh (1,000ppm Rh), Ricca Chemical
Chemical Name or Material: Rhodium ICP-MS Standard CAS: 7732-18-5 CAS Min %: 94.0 CAS Max %: 98.0 CAS: 7647-01-0 CAS Min %: 3.34 CAS Max %: 3.48 CAS: 20765-98-4 CAS Min %: 0.24 CAS Max %: 0.25 Physical Form: Liquid
ICP-MS Calibration Standard 1, Ricca Chemical
Chemical Name or Material: ICP-MS Calibration Standard 1 CAS: 7732-18-5 CAS Min %: 89.0 CAS Max %: 92.0 CAS: 7697-37-2 CAS Min %: 7.23 CAS Max %: 7.53 CAS: 7784-27-2 CAS Min %: 0.01 CAS Max %: 0.01 CAS: 7789-02-8 CAS Min %: 0.01 CAS Max %: 0.01 CAS: 7647-01-0 CAS Min %: 0.01 CAS Max %: 0.01 CAS: 13823-29-5 CAS Min %: 0.0023 CAS Max %: 0.0023
Magnesium ICP-MS Standard, 1mL = 10mgmg (10,000ppm Mg), Ricca Chemical
Chemical Name or Material: Magnesium ICP-MS Standard CAS: 7732-18-5 CAS Min %: 84.0 CAS Max %: 87.0 CAS: 7697-37-2 CAS Min %: 12.84 CAS Max %: 13.36 CAS: 1309-48-4 CAS Min %: 1.39 CAS Max %: 1.45 Physical Form: Liquid
Iron AA, ICP and ICP-MS Standards, 10ppm Fe in 3 to 5% Nitric Acid, Ricca Chemical
Chemical Name or Material: Iron AA, ICP and ICP-MS Standards Name Note: 10ppm Fe in 3 to 5% Nitric Acid CAS: 7439-89-6 CAS: 7697-37-2 CAS: 7732-18-5 Physical Form: Liquid Assay Percent Range: 10.00 ± 0.05ppm
Boron ICP-MS Standard, 1mL = 1mg B (1,000ppm B), Ricca Chemical
Chemical Name or Material: Boron ICP-MS Standard CAS: 7732-18-5 CAS Min %: 97.0 CAS Max %: 100.0 CAS: 10043-35-3 CAS Min %: 0.56 CAS Max %: 0.58 CAS: 1336-21-6 CAS Min %: 0.1 CAS Max %: 0.1 Physical Form: Liquid
ICP-MS Calibration Standard 4, Ricca Chemical
Chemical Name or Material: ICP-MS Calibration Standard 4 CAS: 7732-18-5 CAS Min %: 98.0 CAS Max %: 100.0 CAS: 13826-83-0 CAS Min %: 0.01 CAS Max %: 0.01 CAS: 7697-37-2 CAS Min %: 0.01 CAS Max %: 0.01 CAS: 16919-19-0 CAS Min %: 0.01 CAS Max %: 0.01 CAS: 7783-20-2 CAS Min %: 0.0039 CAS Max %: 0.0041 CAS: 16962-40-6 CAS Min %: 0.0039 CAS Max %: 0.0041 Physical Form: Liquid
  spinner