| Array Name |
Probe IDs |
Targets |
Target Type |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0400184509.hg.1 |
NR_121677.1 |
Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0400184509.hg.1 |
NR_121677.1 |
Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0400184509.hg.1 |
TC0400012341.hg.1 |
Clariom D TC |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0400184508.hg.1 |
NR_121677.1 |
Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0400184508.hg.1 |
NR_121677.1 |
Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0400184508.hg.1 |
TC0400012341.hg.1 |
Clariom D TC |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0400184507.hg.1 |
NR_121677.1 |
Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0400184507.hg.1 |
NR_121677.1 |
Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0400184507.hg.1 |
TC0400012341.hg.1 |
Clariom D TC |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0400184510.hg.1 |
NR_121677.1 |
Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0400184510.hg.1 |
NR_121677.1 |
Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0400184510.hg.1 |
TC0400012341.hg.1 |
Clariom D TC |