| Array Name |
Probe IDs |
Targets |
Target Type |
| Affymetrix HT HG-U133+ PM Array Plate |
1566235_PM_at |
- |
- |
| Affymetrix HT HG-U133+ PM Array Plate |
1566236_PM_at |
- |
- |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 |
TC2200007965.hg.1 |
ENST00000629517.1 |
Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
TC2200007965.hg.1 |
ENST00000629517.1 |
Ensembl |
| Human Genome U133 Plus 2.0 Array |
1566236_PM_at |
- |
- |
| Human Genome U133 Plus 2.0 Array |
1566235_PM_at |
- |
- |
| Human Genome U133 Plus 2.0 Array |
1566235_at |
- |
- |
| Human Genome U133 Plus 2.0 Array |
1566236_at |
- |
- |
| Affymetrix Human Genome U133 Plus 2.0 Array |
1566235_at4 |
- |
- |
| Affymetrix Human Genome U133 Plus 2.0 Array |
1566236_at4 |
- |
- |
| Affymetrix Human Genome U133 Plus 2.0 Array |
1566236_at7 |
- |
- |
| Affymetrix Human Genome U133 Plus 2.0 Array |
1566235_at1 |
- |
- |
| Affymetrix Human Genome U133 Plus 2.0 Array |
1566235_at3 |
- |
- |
| Affymetrix Human Genome U133 Plus 2.0 Array |
1566236_at11 |
- |
- |
| Affymetrix Human Genome U133 Plus 2.0 Array |
1566236_at10 |
- |
- |
| Affymetrix Human Genome U133 Plus 2.0 Array |
1566235_at5 |
- |
- |
| Affymetrix Human Genome U133 Plus 2.0 Array |
1566235_at10 |
- |
- |
| Affymetrix Human Genome U133 Plus 2.0 Array |
1566236_at1 |
- |
- |
| Affymetrix Human Genome U133 Plus 2.0 Array |
1566235_at8 |
- |
- |
| Affymetrix Human Genome U133 Plus 2.0 Array |
1566235_at11 |
- |
- |
| Affymetrix Human Genome U133 Plus 2.0 Array |
1566235_at2 |
- |
- |
| Affymetrix Human Genome U133 Plus 2.0 Array |
1566236_at9 |
- |
- |
| Affymetrix Human Genome U133 Plus 2.0 Array |
1566235_at6 |
- |
- |
| Affymetrix Human Genome U133 Plus 2.0 Array |
1566236_at2 |
- |
- |
| Affymetrix Human Genome U133 Plus 2.0 Array |
1566235_at7 |
- |
- |
| Affymetrix Human Genome U133 Plus 2.0 Array |
1566236_at5 |
- |
- |
| Affymetrix Human Genome U133 Plus 2.0 Array |
1566236_at6 |
- |
- |
| Affymetrix Human Genome U133 Plus 2.0 Array |
1566236_at8 |
- |
- |
| Affymetrix Human Genome U133 Plus 2.0 Array |
1566236_at3 |
- |
- |
| Affymetrix Human Genome U133 Plus 2.0 Array |
1566235_at9 |
- |
- |