| Array Name |
Probe IDs |
Targets |
Target Type |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1300152834.hg.1 |
NR_104592.1 |
Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1300152834.hg.1 |
NR_104592.1 |
Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1300152834.hg.1 |
TC1300007845.hg.1 |
Clariom D TC |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1300152832.hg.1 |
NR_104592.1 |
Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1300152832.hg.1 |
NR_104592.1 |
Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1300152832.hg.1 |
TC1300007845.hg.1 |
Clariom D TC |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1300152835.hg.1 |
NR_104592.1 |
Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1300152835.hg.1 |
NR_104592.1 |
Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1300152835.hg.1 |
TC1300007845.hg.1 |
Clariom D TC |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1300152833.hg.1 |
NR_104592.1 |
Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1300152833.hg.1 |
NR_104592.1 |
Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1300152833.hg.1 |
TC1300007845.hg.1 |
Clariom D TC |