| Array Name |
Probe IDs |
Targets |
Target Type |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1200171990.hg.1 |
NR_126055.1 |
Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1200171990.hg.1 |
NR_126055.1 |
Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1200171990.hg.1 |
TC1200009645.hg.1 |
Clariom D TC |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1200171987.hg.1 |
NR_126055.1 |
Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1200171987.hg.1 |
NR_126055.1 |
Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1200171987.hg.1 |
TC1200009645.hg.1 |
Clariom D TC |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1200171992.hg.1 |
NR_126055.1 |
Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1200171992.hg.1 |
NR_126055.1 |
Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1200171992.hg.1 |
TC1200009645.hg.1 |
Clariom D TC |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1200171988.hg.1 |
NR_126055.1 |
Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1200171988.hg.1 |
NR_126055.1 |
Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1200171988.hg.1 |
TC1200009645.hg.1 |
Clariom D TC |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1200171989.hg.1 |
NR_126055.1 |
Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1200171989.hg.1 |
NR_126055.1 |
Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1200171989.hg.1 |
TC1200009645.hg.1 |
Clariom D TC |