Assay Details
| Gene Symbol: Fth1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | NM_012848.2 | NP_036980.1 | 4 | 586 | 107 | |
| GenBank mRNA | BC078892.1 | - | 4 | 602 | 107 | |
| BC081845.1 | - | 4 | 575 | 7191119 | 107 | |
| BC089817.1 | - | 4 | 616 | 107 | ||
| BC097341.1 | - | 4 | 616 | 107 | ||
| BC111078.1 | - | 4 | 610 | 107 | ||
| BC127507.1 | - | 4 | 595 | 107 | ||
| FQ209506.1 | - | 4 | 626 | 107 | ||
| FQ210210.1 | - | 4 | 625 | 107 | ||
| FQ210496.1 | - | 4 | 625 | 107 | ||
| FQ210859.1 | - | 4 | 625 | 107 | ||
| FQ216698.1 | - | 4 | 625 | 107 | ||
| FQ216714.1 | - | 4 | 654 | 107 | ||
| FQ217105.1 | - | 4 | 625 | 107 | ||
| FQ217377.1 | - | 4 | 625 | 107 | ||
| FQ218113.1 | - | 4 | 625 | 107 | ||
| FQ218205.1 | - | 4 | 625 | 107 | ||
| FQ218247.1 | - | 4 | 623 | 107 | ||
| FQ218258.1 | - | 4 | 625 | 107 | ||
| FQ219782.1 | - | 4 | 625 | 107 | ||
| FQ219802.1 | - | 4 | 625 | 107 | ||
| FQ219887.1 | - | 4 | 626 | 107 | ||
| FQ219902.1 | - | 4 | 625 | 107 | ||
| FQ219905.1 | - | 4 | 625 | 107 | ||
| FQ220020.1 | - | 4 | 625 | 107 | ||
| FQ220036.1 | - | 4 | 625 | 107 | ||
| FQ220121.1 | - | 4 | 625 | 107 | ||
| FQ220190.1 | - | 4 | 625 | 107 | ||
| FQ220208.1 | - | 4 | 625 | 107 | ||
| FQ220290.1 | - | 4 | 625 | 107 | ||
| FQ220318.1 | - | 4 | 625 | 107 | ||
| FQ220323.1 | - | 4 | 625 | 107 | ||
| FQ220336.1 | - | 4 | 625 | 107 | ||
| FQ220343.1 | - | 4 | 625 | 107 | ||
| FQ220429.1 | - | 4 | 625 | 107 | ||
| FQ220465.1 | - | 4 | 625 | 107 | ||
| FQ220473.1 | - | 4 | 625 | 107 | ||
| FQ220538.1 | - | 4 | 625 | 107 | ||
| FQ220612.1 | - | 4 | 625 | 107 | ||
| FQ220649.1 | - | 4 | 625 | 107 | ||
| FQ220657.1 | - | 4 | 625 | 107 | ||
| FQ220664.1 | - | 4 | 625 | 107 | ||
| FQ220737.1 | - | 4 | 625 | 107 | ||
| FQ220761.1 | - | 4 | 625 | 107 | ||
| FQ220768.1 | - | 4 | 625 | 107 | ||
| FQ220780.1 | - | 4 | 625 | 107 | ||
| FQ220848.1 | - | 4 | 625 | 107 | ||
| FQ220860.1 | - | 4 | 625 | 107 | ||
| FQ220894.1 | - | 4 | 625 | 107 | ||
| FQ220937.1 | - | 4 | 625 | 107 | ||
| FQ220949.1 | - | 4 | 625 | 107 | ||
| FQ220955.1 | - | 4 | 625 | 107 | ||
| FQ220980.1 | - | 4 | 625 | 106 | ||
| FQ221007.1 | - | 4 | 625 | 107 | ||
| FQ221008.1 | - | 4 | 625 | 107 | ||
| FQ221025.1 | - | 4 | 625 | 107 | ||
| FQ221042.1 | - | 4 | 625 | 107 | ||
| FQ221055.1 | - | 4 | 625 | 107 | ||
| FQ221270.1 | - | 4 | 625 | 107 | ||
| FQ221283.1 | - | 4 | 623 | 107 | ||
| FQ221322.1 | - | 4 | 625 | 107 | ||
| FQ221323.1 | - | 4 | 626 | 107 | ||
| FQ221449.1 | - | 4 | 483 | 107 | ||
| FQ221530.1 | - | 4 | 625 | 107 | ||
| FQ221594.1 | - | 4 | 625 | 107 | ||
| FQ221786.1 | - | 4 | 625 | 107 | ||
| FQ221796.1 | - | 4 | 625 | 107 | ||
| FQ221857.1 | - | 4 | 625 | 107 | ||
| FQ221858.1 | - | 4 | 625 | 107 | ||
| FQ221922.1 | - | 4 | 625 | 107 | ||
| FQ221997.1 | - | 4 | 625 | 107 | ||
| FQ222029.1 | - | 4 | 625 | 107 | ||
| FQ222053.1 | - | 4 | 625 | 107 | ||
| FQ222126.1 | - | 4 | 625 | 107 | ||
| FQ222138.1 | - | 4 | 625 | 107 | ||
| FQ222301.1 | - | 4 | 625 | 107 | ||
| FQ222380.1 | - | 4 | 625 | 107 | ||
| FQ222409.1 | - | 4 | 625 | 107 | ||
| FQ222473.1 | - | 4 | 625 | 107 | ||
| FQ222554.1 | - | 4 | 625 | 107 | ||
| FQ222599.1 | - | 4 | 628 | 107 | ||
| FQ222812.1 | - | 4 | 625 | 107 | ||
| FQ222902.1 | - | 4 | 625 | 107 | ||
| FQ222990.1 | - | 3 | 339 | 107 | ||
| FQ223288.1 | - | 4 | 625 | 107 | ||
| FQ223358.1 | - | 4 | 625 | 107 | ||
| FQ223417.1 | - | 2 | 89 | 107 | ||
| FQ223444.1 | - | 3 | 306 | 107 | ||
| FQ223447.1 | - | 4 | 626 | 107 | ||
| FQ224061.1 | - | 4 | 625 | 107 | ||
| FQ225349.1 | - | 4 | 625 | 107 | ||
| FQ225367.1 | - | 4 | 625 | 107 | ||
| FQ225566.1 | - | 4 | 625 | 107 | ||
| FQ227131.1 | - | 4 | 625 | 107 | ||
| FQ227349.1 | - | 4 | 625 | 107 | ||
| FQ227356.1 | - | 4 | 625 | 107 | ||
| FQ227537.1 | - | 4 | 625 | 107 | ||
| FQ227952.1 | - | 4 | 628 | 107 | ||
| FQ228359.1 | - | 4 | 625 | 107 | ||
| FQ228408.1 | - | 4 | 625 | 107 | ||
| FQ228428.1 | - | 4 | 624 | 107 | ||
| FQ228441.1 | - | 4 | 626 | 107 | ||
| FQ228455.1 | - | 4 | 625 | 107 | ||
| FQ228509.1 | - | 4 | 625 | 107 | ||
| FQ228648.1 | - | 4 | 625 | 107 | ||
| FQ228988.1 | - | 4 | 625 | 107 | ||
| FQ229039.1 | - | 4 | 625 | 107 | ||
| FQ229043.1 | - | 4 | 625 | 107 | ||
| FQ229051.1 | - | 4 | 625 | 107 | ||
| FQ229148.1 | - | 4 | 625 | 107 | ||
| FQ229177.1 | - | 4 | 625 | 107 | ||
| FQ229233.1 | - | 4 | 626 | 107 | ||
| FQ229327.1 | - | 4 | 625 | 107 | ||
| FQ229334.1 | - | 4 | 625 | 107 | ||
| FQ229340.1 | - | 4 | 625 | 107 | ||
| FQ229366.1 | - | 4 | 625 | 107 | ||
| FQ229418.1 | - | 4 | 625 | 107 | ||
| FQ229423.1 | - | 4 | 625 | 107 | ||
| FQ229429.1 | - | 4 | 625 | 107 | ||
| FQ229459.1 | - | 4 | 625 | 107 | ||
| FQ229561.1 | - | 4 | 625 | 107 | ||
| FQ229574.1 | - | 4 | 625 | 107 | ||
| FQ229576.1 | - | 4 | 625 | 107 | ||
| FQ229614.1 | - | 4 | 625 | 107 | ||
| FQ229638.1 | - | 4 | 625 | 107 | ||
| FQ229640.1 | - | 4 | 625 | 107 | ||
| FQ229649.1 | - | 4 | 625 | 107 | ||
| FQ229730.1 | - | 4 | 625 | 107 | ||
| FQ229752.1 | - | 4 | 627 | 107 | ||
| FQ229793.1 | - | 4 | 625 | 107 | ||
| FQ229848.1 | - | 5 | 590 | 107 | ||
| FQ229858.1 | - | 4 | 625 | 107 | ||
| FQ229873.1 | - | 4 | 625 | 107 | ||
| FQ229927.1 | - | 4 | 625 | 107 | ||
| FQ230020.1 | - | 4 | 625 | 107 | ||
| FQ230030.1 | - | 4 | 625 | 107 | ||
| FQ230041.1 | - | 4 | 625 | 107 | ||
| FQ230049.1 | - | 4 | 625 | 107 | ||
| FQ230164.1 | - | 4 | 625 | 107 | ||
| FQ230220.1 | - | 4 | 625 | 107 | ||
| FQ230293.1 | - | 4 | 625 | 107 | ||
| FQ230398.1 | - | 4 | 625 | 107 | ||
| FQ230698.1 | - | 4 | 625 | 107 | ||
| FQ230986.1 | - | 4 | 626 | 107 | ||
| FQ231063.1 | - | 4 | 625 | 107 | ||
| FQ231580.1 | - | 5 | 554 | 107 | ||
| FQ231833.1 | - | 4 | 627 | 107 | ||
| FQ232035.1 | - | 4 | 625 | 107 | ||
| FQ232134.1 | - | 4 | 625 | 107 | ||
| FQ232888.1 | - | 4 | 625 | 107 | ||
| FQ233047.1 | - | 4 | 625 | 107 | ||
| FQ233467.1 | - | 4 | 611 | 107 | ||
| FQ234383.1 | - | 4 | 625 | 107 | ||
| FQ234484.1 | - | 4 | 625 | 107 | ||
| FQ234506.1 | - | 4 | 625 | 107 | ||
| M29330.1 | - | 1 | 51 | 107 | ||
| U58829.1 | - | 4 | 588 | 107 | ||
More Information
Set Membership: |
|

Fth1
Genomic Map