| Array Name |
Probe IDs |
Targets |
Target Type |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0X00144415.hg.1 |
ENST00000381192.7 |
Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0X00144415.hg.1 |
ENST00000611428.4 |
Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0X00144415.hg.1 |
NM_001122898.2 |
Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0X00144415.hg.1 |
NM_002414.4 |
Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0X00144415.hg.1 |
ENST00000381192.7 |
Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0X00144415.hg.1 |
ENST00000611428.4 |
Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0X00144415.hg.1 |
NM_001122898.2 |
Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0X00144415.hg.1 |
NM_002414.4 |
Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0X00144415.hg.1 |
TC0X00006477.hg.1 |
Clariom D TC |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0X00144429.hg.1 |
ENST00000381184.5 |
Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0X00144429.hg.1 |
ENST00000381192.7 |
Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0X00144429.hg.1 |
ENST00000449611.5 |
Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0X00144429.hg.1 |
ENST00000482293.5 |
Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0X00144429.hg.1 |
ENST00000482405.6 |
Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0X00144429.hg.1 |
ENST00000611428.4 |
Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0X00144429.hg.1 |
ENST00000623253.3 |
Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0X00144429.hg.1 |
ENST00000624481.3 |
Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0X00144429.hg.1 |
NM_002414.4 |
Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0X00144429.hg.1 |
ENST00000381184.5 |
Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0X00144429.hg.1 |
ENST00000381192.7 |
Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0X00144429.hg.1 |
ENST00000449611.5 |
Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0X00144429.hg.1 |
ENST00000482293.5 |
Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0X00144429.hg.1 |
ENST00000482405.6 |
Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0X00144429.hg.1 |
ENST00000611428.4 |
Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0X00144429.hg.1 |
ENST00000623253.3 |
Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0X00144429.hg.1 |
ENST00000624481.3 |
Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0X00144429.hg.1 |
NM_002414.4 |
Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0X00144429.hg.1 |
TC0X00006477.hg.1 |
Clariom D TC |