| Array Name |
Probe IDs |
Targets |
Target Type |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0900157881.hg.1 |
ENST00000223423.8 |
Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0900157881.hg.1 |
ENST00000362012.6 |
Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0900157881.hg.1 |
ENST00000373698.6 |
Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0900157881.hg.1 |
ENST00000540753.5 |
Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0900157881.hg.1 |
ENST00000614910.4 |
Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0900157881.hg.1 |
ENST00000619306.4 |
Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0900157881.hg.1 |
NM_000962.3 |
Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0900157881.hg.1 |
NM_001271164.1 |
Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0900157881.hg.1 |
NM_001271165.1 |
Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0900157881.hg.1 |
NM_001271166.1 |
Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0900157881.hg.1 |
NM_001271367.1 |
Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0900157881.hg.1 |
NM_001271368.1 |
Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0900157881.hg.1 |
NM_080591.2 |
Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0900157881.hg.1 |
ENST00000223423.8 |
Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0900157881.hg.1 |
ENST00000362012.6 |
Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0900157881.hg.1 |
ENST00000373698.6 |
Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0900157881.hg.1 |
ENST00000540753.5 |
Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0900157881.hg.1 |
ENST00000614910.4 |
Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0900157881.hg.1 |
ENST00000619306.4 |
Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0900157881.hg.1 |
NM_000962.3 |
Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0900157881.hg.1 |
NM_001271164.1 |
Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0900157881.hg.1 |
NM_001271165.1 |
Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0900157881.hg.1 |
NM_001271166.1 |
Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0900157881.hg.1 |
NM_001271367.1 |
Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0900157881.hg.1 |
NM_001271368.1 |
Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0900157881.hg.1 |
NM_080591.2 |
Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0900157881.hg.1 |
TC0900008660.hg.1 |
Clariom D TC |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0900157882.hg.1 |
ENST00000223423.8 |
Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0900157882.hg.1 |
ENST00000362012.6 |
Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0900157882.hg.1 |
ENST00000373698.6 |
Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0900157882.hg.1 |
ENST00000540753.5 |
Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0900157882.hg.1 |
ENST00000614910.4 |
Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0900157882.hg.1 |
ENST00000619306.4 |
Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0900157882.hg.1 |
NM_000962.3 |
Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0900157882.hg.1 |
NM_001271164.1 |
Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0900157882.hg.1 |
NM_001271165.1 |
Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0900157882.hg.1 |
NM_001271166.1 |
Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0900157882.hg.1 |
NM_001271367.1 |
Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0900157882.hg.1 |
NM_001271368.1 |
Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0900157882.hg.1 |
NM_080591.2 |
Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0900157882.hg.1 |
ENST00000223423.8 |
Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0900157882.hg.1 |
ENST00000362012.6 |
Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0900157882.hg.1 |
ENST00000373698.6 |
Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0900157882.hg.1 |
ENST00000540753.5 |
Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0900157882.hg.1 |
ENST00000614910.4 |
Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0900157882.hg.1 |
ENST00000619306.4 |
Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0900157882.hg.1 |
NM_000962.3 |
Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0900157882.hg.1 |
NM_001271164.1 |
Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0900157882.hg.1 |
NM_001271165.1 |
Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0900157882.hg.1 |
NM_001271166.1 |
Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0900157882.hg.1 |
NM_001271367.1 |
Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0900157882.hg.1 |
NM_001271368.1 |
Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0900157882.hg.1 |
NM_080591.2 |
Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0900157882.hg.1 |
TC0900008660.hg.1 |
Clariom D TC |