| Array Name |
Probe IDs |
Targets |
Target Type |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0100145866.hg.1 |
ENST00000468793.5 |
Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0100145866.hg.1 |
NR_104222.1 |
Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0100145866.hg.1 |
ENST00000468793.5 |
Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0100145866.hg.1 |
NR_104222.1 |
Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0100145866.hg.1 |
TC0100006627.hg.1 |
Clariom D TC |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0100145865.hg.1 |
ENST00000338895.7 |
Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0100145865.hg.1 |
ENST00000339350.7 |
Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0100145865.hg.1 |
ENST00000378206.5 |
Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0100145865.hg.1 |
ENST00000378209.7 |
Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0100145865.hg.1 |
ENST00000468793.5 |
Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0100145865.hg.1 |
ENST00000475969.5 |
Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0100145865.hg.1 |
ENST00000477548.5 |
Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0100145865.hg.1 |
ENST00000491998.5 |
Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0100145865.hg.1 |
NM_001282669.1 |
Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0100145865.hg.1 |
NM_004402.3 |
Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0100145865.hg.1 |
NR_104222.1 |
Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0100145865.hg.1 |
ENST00000338895.7 |
Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0100145865.hg.1 |
ENST00000339350.7 |
Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0100145865.hg.1 |
ENST00000378206.5 |
Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0100145865.hg.1 |
ENST00000378209.7 |
Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0100145865.hg.1 |
ENST00000468793.5 |
Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0100145865.hg.1 |
ENST00000475969.5 |
Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0100145865.hg.1 |
ENST00000477548.5 |
Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0100145865.hg.1 |
ENST00000491998.5 |
Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0100145865.hg.1 |
NM_001282669.1 |
Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0100145865.hg.1 |
NM_004402.3 |
Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0100145865.hg.1 |
NR_104222.1 |
Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0100145865.hg.1 |
TC0100006627.hg.1 |
Clariom D TC |