| Array Name |
Probe IDs |
Targets |
Target Type |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1000146212.hg.1 |
ENST00000354897.3 |
Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1000146212.hg.1 |
ENST00000399850.7 |
Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1000146212.hg.1 |
ENST00000416382.6 |
Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1000146212.hg.1 |
ENST00000417956.6 |
Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1000146212.hg.1 |
ENST00000542579.5 |
Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1000146212.hg.1 |
ENST00000608830.5 |
Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1000146212.hg.1 |
ENST00000609870.5 |
Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1000146212.hg.1 |
ENST00000631460.1 |
Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1000146212.hg.1 |
ENST00000631816.1 |
Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1000146212.hg.1 |
ENST00000632065.1 |
Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1000146212.hg.1 |
ENST00000632728.1 |
Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1000146212.hg.1 |
ENST00000633077.1 |
Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1000146212.hg.1 |
NM_001025076.2 |
Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1000146212.hg.1 |
NM_001025077.2 |
Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1000146212.hg.1 |
NM_001083591.1 |
Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1000146212.hg.1 |
NM_006561.3 |
Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1000146212.hg.1 |
ENST00000354897.3 |
Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1000146212.hg.1 |
ENST00000399850.7 |
Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1000146212.hg.1 |
ENST00000416382.6 |
Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1000146212.hg.1 |
ENST00000417956.6 |
Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1000146212.hg.1 |
ENST00000542579.5 |
Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1000146212.hg.1 |
ENST00000608830.5 |
Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1000146212.hg.1 |
ENST00000609870.5 |
Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1000146212.hg.1 |
ENST00000631460.1 |
Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1000146212.hg.1 |
ENST00000631816.1 |
Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1000146212.hg.1 |
ENST00000632065.1 |
Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1000146212.hg.1 |
ENST00000632728.1 |
Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1000146212.hg.1 |
ENST00000633077.1 |
Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1000146212.hg.1 |
NM_001025076.2 |
Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1000146212.hg.1 |
NM_001025077.2 |
Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1000146212.hg.1 |
NM_001083591.1 |
Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1000146212.hg.1 |
NM_006561.3 |
Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1000146212.hg.1 |
TC1000006754.hg.1 |
Clariom D TC |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1000146215.hg.1 |
ENST00000354897.3 |
Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1000146215.hg.1 |
ENST00000399850.7 |
Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1000146215.hg.1 |
ENST00000416382.6 |
Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1000146215.hg.1 |
ENST00000609870.5 |
Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1000146215.hg.1 |
ENST00000632065.1 |
Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1000146215.hg.1 |
ENST00000632728.1 |
Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1000146215.hg.1 |
NM_001025077.2 |
Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1000146215.hg.1 |
ENST00000354897.3 |
Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1000146215.hg.1 |
ENST00000399850.7 |
Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1000146215.hg.1 |
ENST00000416382.6 |
Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1000146215.hg.1 |
ENST00000609870.5 |
Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1000146215.hg.1 |
ENST00000632065.1 |
Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1000146215.hg.1 |
ENST00000632728.1 |
Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1000146215.hg.1 |
NM_001025077.2 |
Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1000146215.hg.1 |
TC1000006754.hg.1 |
Clariom D TC |