| Array Name |
Probe IDs |
Targets |
Target Type |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0500181430.hg.1 |
ENST00000257414.12 |
Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0500181430.hg.1 |
ENST00000343348.10 |
Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0500181430.hg.1 |
ENST00000506114.1 |
Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0500181430.hg.1 |
ENST00000510263.5 |
Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0500181430.hg.1 |
ENST00000515129.5 |
Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0500181430.hg.1 |
NM_001300780.1 |
Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0500181430.hg.1 |
NM_020796.4 |
Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0500181430.hg.1 |
ENST00000257414.12 |
Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0500181430.hg.1 |
ENST00000343348.10 |
Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0500181430.hg.1 |
ENST00000506114.1 |
Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0500181430.hg.1 |
ENST00000510263.5 |
Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0500181430.hg.1 |
ENST00000515129.5 |
Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0500181430.hg.1 |
NM_001300780.1 |
Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0500181430.hg.1 |
NM_020796.4 |
Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0500181430.hg.1 |
TC0500011775.hg.1 |
Clariom D TC |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0500181431.hg.1 |
ENST00000257414.12 |
Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0500181431.hg.1 |
ENST00000343348.10 |
Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0500181431.hg.1 |
ENST00000506114.1 |
Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0500181431.hg.1 |
ENST00000510263.5 |
Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0500181431.hg.1 |
ENST00000515129.5 |
Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0500181431.hg.1 |
NM_001300780.1 |
Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0500181431.hg.1 |
NM_020796.4 |
Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0500181431.hg.1 |
ENST00000257414.12 |
Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0500181431.hg.1 |
ENST00000343348.10 |
Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0500181431.hg.1 |
ENST00000506114.1 |
Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0500181431.hg.1 |
ENST00000510263.5 |
Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0500181431.hg.1 |
ENST00000515129.5 |
Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0500181431.hg.1 |
NM_001300780.1 |
Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0500181431.hg.1 |
NM_020796.4 |
Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0500181431.hg.1 |
TC0500011775.hg.1 |
Clariom D TC |