| Array Name |
Probe IDs |
Targets |
Target Type |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1000181736.hg.1 |
NR_121651.1 |
Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1000181736.hg.1 |
NR_121651.1 |
Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1000181736.hg.1 |
TC1000011941.hg.1 |
Clariom D TC |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1000181740.hg.1 |
ENST00000419373.2 |
Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1000181740.hg.1 |
NR_121650.1 |
Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1000181740.hg.1 |
ENST00000419373.2 |
Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1000181740.hg.1 |
NR_121650.1 |
Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1000181740.hg.1 |
TC1000011941.hg.1 |
Clariom D TC |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1000181745.hg.1 |
ENST00000419373.2 |
Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1000181745.hg.1 |
NR_121650.1 |
Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1000181745.hg.1 |
NR_121651.1 |
Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1000181745.hg.1 |
ENST00000419373.2 |
Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1000181745.hg.1 |
NR_121650.1 |
Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1000181745.hg.1 |
NR_121651.1 |
Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1000181745.hg.1 |
TC1000011941.hg.1 |
Clariom D TC |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1000181742.hg.1 |
ENST00000419373.2 |
Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1000181742.hg.1 |
NR_121650.1 |
Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1000181742.hg.1 |
ENST00000419373.2 |
Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1000181742.hg.1 |
NR_121650.1 |
Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1000181742.hg.1 |
TC1000011941.hg.1 |
Clariom D TC |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1000181744.hg.1 |
ENST00000419373.2 |
Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1000181744.hg.1 |
NR_121650.1 |
Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1000181744.hg.1 |
NR_121651.1 |
Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1000181744.hg.1 |
ENST00000419373.2 |
Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1000181744.hg.1 |
NR_121650.1 |
Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1000181744.hg.1 |
NR_121651.1 |
Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1000181744.hg.1 |
TC1000011941.hg.1 |
Clariom D TC |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1000181737.hg.1 |
NR_121651.1 |
Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1000181737.hg.1 |
NR_121651.1 |
Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1000181737.hg.1 |
TC1000011941.hg.1 |
Clariom D TC |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1000181741.hg.1 |
ENST00000419373.2 |
Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1000181741.hg.1 |
NR_121650.1 |
Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1000181741.hg.1 |
ENST00000419373.2 |
Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1000181741.hg.1 |
NR_121650.1 |
Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1000181741.hg.1 |
TC1000011941.hg.1 |
Clariom D TC |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1000181739.hg.1 |
ENST00000419373.2 |
Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1000181739.hg.1 |
NR_121650.1 |
Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1000181739.hg.1 |
ENST00000419373.2 |
Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1000181739.hg.1 |
NR_121650.1 |
Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1000181739.hg.1 |
TC1000011941.hg.1 |
Clariom D TC |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1000181743.hg.1 |
ENST00000419373.2 |
Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1000181743.hg.1 |
NR_121650.1 |
Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1000181743.hg.1 |
ENST00000419373.2 |
Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1000181743.hg.1 |
NR_121650.1 |
Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1000181743.hg.1 |
TC1000011941.hg.1 |
Clariom D TC |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1000181746.hg.1 |
ENST00000419373.2 |
Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1000181746.hg.1 |
NR_121650.1 |
Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1000181746.hg.1 |
NR_121651.1 |
Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1000181746.hg.1 |
ENST00000419373.2 |
Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1000181746.hg.1 |
NR_121650.1 |
Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1000181746.hg.1 |
NR_121651.1 |
Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1000181746.hg.1 |
TC1000011941.hg.1 |
Clariom D TC |