| Array Name |
Probe IDs |
Targets |
Target Type |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0200196595.hg.1 |
ENST00000446580.1 |
Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0200196595.hg.1 |
NR_110161.1 |
Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0200196595.hg.1 |
ENST00000446580.1 |
Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0200196595.hg.1 |
NR_110161.1 |
Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0200196595.hg.1 |
TC0200013205.hg.1 |
Clariom D TC |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0200196591.hg.1 |
NR_110161.1 |
Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0200196591.hg.1 |
NR_110161.1 |
Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0200196591.hg.1 |
TC0200013205.hg.1 |
Clariom D TC |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0200196592.hg.1 |
NR_110161.1 |
Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0200196592.hg.1 |
NR_110161.1 |
Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0200196592.hg.1 |
TC0200013205.hg.1 |
Clariom D TC |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0200196596.hg.1 |
ENST00000446580.1 |
Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0200196596.hg.1 |
NR_110161.1 |
Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0200196596.hg.1 |
ENST00000446580.1 |
Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0200196596.hg.1 |
NR_110161.1 |
Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0200196596.hg.1 |
TC0200013205.hg.1 |
Clariom D TC |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0200196597.hg.1 |
ENST00000446580.1 |
Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0200196597.hg.1 |
NR_110161.1 |
Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0200196597.hg.1 |
ENST00000446580.1 |
Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0200196597.hg.1 |
NR_110161.1 |
Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0200196597.hg.1 |
TC0200013205.hg.1 |
Clariom D TC |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0200196593.hg.1 |
NR_110161.1 |
Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0200196593.hg.1 |
NR_110161.1 |
Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0200196593.hg.1 |
TC0200013205.hg.1 |
Clariom D TC |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0200196594.hg.1 |
ENST00000446580.1 |
Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0200196594.hg.1 |
NR_110161.1 |
Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0200196594.hg.1 |
ENST00000446580.1 |
Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0200196594.hg.1 |
NR_110161.1 |
Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0200196594.hg.1 |
TC0200013205.hg.1 |
Clariom D TC |