Assay Details
| Gene Symbol: SLA-DQB1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | NM_001113694.1 | NP_001107166.1 | 2 - 3 | 434 | 95 | |
| GenBank mRNA | AB009659.1 | - | 2 - 3 | 423 | 95 | |
| AB215113.1 | - | 2 - 3 | 383 | 95 | ||
| AB215114.1 | - | 2 - 3 | 383 | 95 | ||
| AB215115.1 | - | 2 - 3 | 383 | 95 | ||
| AB215116.1 | - | 2 - 3 | 383 | 95 | ||
| AB215117.1 | - | 2 - 3 | 383 | 95 | ||
| AB845310.1 | - | 2 - 3 | 383 | 95 | ||
| AF464024.1 | - | 2 - 3 | 408 | 95 | ||
| AF464025.1 | - | 2 - 3 | 434 | 95 | ||
| AF464026.1 | - | 2 - 3 | 425 | 95 | ||
| AF464028.1 | - | 2 - 3 | 410 | 95 | ||
| AF464029.1 | - | 2 - 3 | 423 | 95 | ||
| AF464030.1 | - | 2 - 3 | 417 | 95 | ||
| AF464047.1 | - | 2 - 3 | 395 | 95 | ||
| AF464048.1 | - | 2 - 3 | 378 | 95 | ||
| AF464061.1 | - | 2 - 3 | 416 | 95 | ||
| AK232216.1 | - | 2 - 3 | 468 | 95 | ||
| AK232249.1 | - | 2 - 3 | 435 | 95 | ||
| AK235134.1 | - | 2 - 3 | 434 | 95 | ||
| AK236826.1 | - | 2 - 3 | 458 | 95 | ||
| AK239698.1 | - | 2 - 3 | 460 | 95 | ||
| AK240437.1 | - | 2 - 3 | 470 | 95 | ||
| AK344947.1 | - | 2 - 3 | 433 | 95 | ||
| AK346469.1 | - | 2 - 3 | 439 | 95 | ||
| AK346518.1 | - | 2 - 3 | 433 | 95 | ||
| AK346563.1 | - | 2 - 3 | 437 | 95 | ||
| AK346688.1 | - | 2 - 3 | 431 | 95 | ||
| AK346818.1 | - | 2 - 3 | 433 | 95 | ||
| AK347613.1 | - | 2 - 3 | 433 | 95 | ||
| AK347729.1 | - | 2 - 3 | 433 | 95 | ||
| AK348717.1 | - | 2 - 3 | 433 | 95 | ||
| AK350143.1 | - | 2 - 3 | 433 | 95 | ||
| AK351451.1 | - | 2 - 3 | 433 | 95 | ||
| AK351783.1 | - | 2 - 3 | 433 | 95 | ||
| AK351935.1 | - | 2 - 3 | 435 | 95 | ||
| AK352487.1 | - | 2 - 3 | 436 | 95 | ||
| AK392873.1 | - | 2 - 3 | 468 | 95 | ||
| AK396019.1 | - | 2 - 3 | 436 | 95 | ||
| AK396183.1 | - | 2 - 3 | 436 | 95 | ||
| AK397263.1 | - | 2 - 3 | 434 | 95 | ||
| AK398442.1 | - | 2 - 3 | 433 | 95 | ||
| AK398821.1 | - | 2 - 3 | 433 | 95 | ||
| AK398920.1 | - | 2 - 3 | 436 | 95 | ||
| AY102477.1 | - | 2 - 3 | 383 | 95 | ||
| AY102478.1 | - | 2 - 3 | 383 | 95 | ||
| AY135569.1 | - | 2 - 3 | 410 | 95 | ||
| AY135570.1 | - | 2 - 3 | 373 | 95 | ||
| AY135571.1 | - | 2 - 3 | 391 | 95 | ||
| AY135572.1 | - | 2 - 3 | 424 | 95 | ||
| AY191778.1 | - | 2 - 3 | 416 | 95 | ||
| AY243105.1 | - | 2 - 3 | 383 | 95 | ||
| AY247778.1 | - | 2 - 3 | 416 | 95 | ||
| AY247779.1 | - | 2 - 3 | 416 | 95 | ||
| AY247780.1 | - | 2 - 3 | 416 | 95 | ||
| AY459300.1 | - | 2 - 3 | 416 | 95 | ||
| AY459305.1 | - | 2 - 3 | 370 | 95 | ||
| DQ303218.1 | - | 2 - 3 | 395 | 95 | ||
| DQ883219.1 | - | 2 - 3 | 416 | 95 | ||
| DQ883221.1 | - | 2 - 3 | 416 | 95 | ||
| EU170461.1 | - | 2 - 3 | 395 | 95 | ||
| EU431220.1 | - | 2 - 3 | 416 | 95 | ||
| EU432062.1 | - | 2 - 3 | 395 | 95 | ||
| EU432063.1 | - | 2 - 3 | 395 | 95 | ||
| EU432064.1 | - | 2 - 3 | 395 | 95 | ||
| EU432066.1 | - | 2 - 3 | 395 | 95 | ||
| EU432067.1 | - | 2 - 3 | 395 | 95 | ||
| EU432068.1 | - | 2 - 3 | 395 | 95 | ||
| EU432069.1 | - | 2 - 3 | 395 | 95 | ||
| EU722914.1 | - | 2 - 3 | 416 | 95 | ||
| EU722915.1 | - | 2 - 3 | 416 | 95 | ||
| FJ905828.1 | - | 2 - 3 | 392 | 95 | ||
| JQ511975.1 | - | 2 - 3 | 383 | 95 | ||
| JQ511976.1 | - | 2 - 3 | 383 | 95 | ||
| KC511015.1 | - | 2 - 3 | 448 | 95 | ||
| KC511016.1 | - | 2 - 3 | 448 | 95 | ||
| KC511018.1 | - | 2 - 3 | 448 | 95 | ||
| KJ776453.1 | - | 2 - 3 | 383 | 95 | ||
| KJ776454.1 | - | 2 - 3 | 383 | 95 | ||
| KT194215.1 | - | 2 - 3 | 383 | 95 | ||
| KT194216.1 | - | 2 - 3 | 383 | 95 | ||
| KU754584.1 | - | 2 - 3 | 416 | 95 | ||
| KU754585.1 | - | 2 - 3 | 416 | 95 | ||
| KU754586.1 | - | 2 - 3 | 416 | 95 | ||
| KU754587.1 | - | 2 - 3 | 416 | 95 | ||
| KU754588.1 | - | 2 - 3 | 416 | 95 | ||
| KU754590.1 | - | 2 - 3 | 416 | 95 | ||
| KU754591.1 | - | 2 - 3 | 416 | 95 | ||
| M31497.1 | - | 2 - 3 | 434 | 95 | ||
| M31498.1 | - | 2 - 3 | 425 | 95 | ||
| M32117.1 | - | 2 - 3 | 434 | 95 | ||
| M32120.1 | - | 2 - 3 | 425 | 95 | ||
More Information
Set Membership: |
|

SLA-DQB1
Genomic Map