Assay Details
| Gene Symbol: SLA-DQA1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | NM_001114062.2 | NP_001107534.2 | 1 - 2 | 117 | 75 | |
| NM_001130224.1 | NP_001123696.1 | 1 - 2 | 124 | 75 | ||
| GenBank mRNA | AB215110.1 | - | 1 - 2 | 83 | 75 | |
| AB215111.1 | - | 1 - 2 | 83 | 75 | ||
| AB215112.1 | - | 1 - 2 | 83 | 75 | ||
| AK232063.1 | - | 1 - 2 | 152 | 75 | ||
| AK236590.1 | - | 1 - 2 | 157 | 75 | ||
| AK239488.1 | - | 1 - 2 | 135 | 75 | ||
| AK240184.1 | - | 1 - 2 | 137 | 75 | ||
| AK352128.1 | - | 1 - 2 | 135 | 75 | ||
| AK393871.1 | - | 1 - 2 | 135 | 75 | ||
| AK393954.1 | - | 1 - 2 | 136 | 75 | ||
| AK396120.1 | - | 1 - 2 | 155 | 75 | ||
| AK396178.1 | - | 1 - 2 | 155 | 75 | ||
| AK397174.1 | - | 1 - 2 | 135 | 75 | ||
| AK397673.1 | - | 1 - 2 | 155 | 75 | ||
| AK397819.1 | - | 1 - 2 | 135 | 75 | ||
| AK397867.1 | - | 1 - 2 | 138 | 75 | ||
| AK398122.1 | - | 1 - 2 | 135 | 75 | ||
| AK398404.1 | - | 1 - 2 | 135 | 75 | ||
| AK398488.1 | - | 1 - 2 | 149 | 75 | ||
| AK398827.1 | - | 1 - 2 | 135 | 75 | ||
| AK399080.1 | - | 1 - 2 | 151 | 75 | ||
| AY102473.1 | - | 1 - 2 | 83 | 75 | ||
| AY102474.1 | - | 1 - 2 | 83 | 75 | ||
| AY191777.1 | - | 1 - 2 | 124 | 75 | ||
| AY243100.1 | - | 1 - 2 | 83 | 75 | ||
| AY247777.1 | - | 1 - 2 | 123 | 75 | ||
| AY285925.1 | - | 1 - 2 | 123 | 75 | ||
| AY285930.1 | - | 1 - 2 | 104 | 75 | ||
| AY285931.1 | - | 1 - 2 | 117 | 75 | ||
| AY285932.1 | - | 1 - 2 | 151 | 75 | ||
| AY285934.1 | - | 1 - 2 | 119 | 75 | ||
| AY459303.1 | - | 1 - 2 | 124 | 75 | ||
| AY906855.1 | - | 1 - 2 | 104 | 75 | ||
| DQ003300.1 | - | 1 - 2 | 114 | 75 | ||
| DQ159886.1 | - | 1 - 2 | 83 | 75 | ||
| DQ159887.1 | - | 1 - 2 | 83 | 75 | ||
| DQ159888.1 | - | 1 - 2 | 83 | 75 | ||
| DQ159889.1 | - | 1 - 2 | 83 | 75 | ||
| DQ159890.1 | - | 1 - 2 | 83 | 75 | ||
| DQ159891.1 | - | 1 - 2 | 83 | 75 | ||
| DQ159892.1 | - | 1 - 2 | 83 | 75 | ||
| DQ159895.1 | - | 1 - 2 | 83 | 75 | ||
| DQ159896.1 | - | 1 - 2 | 83 | 75 | ||
| DQ159899.1 | - | 1 - 2 | 83 | 75 | ||
| DQ159900.1 | - | 1 - 2 | 83 | 75 | ||
| DQ159901.1 | - | 1 - 2 | 83 | 75 | ||
| DQ159902.1 | - | 1 - 2 | 83 | 75 | ||
| DQ159903.1 | - | 1 - 2 | 83 | 75 | ||
| DQ159904.1 | - | 1 - 2 | 83 | 75 | ||
| DQ275670.1 | - | 1 - 2 | 83 | 75 | ||
| DQ883217.1 | - | 1 - 2 | 123 | 75 | ||
| DQ883218.1 | - | 1 - 2 | 123 | 75 | ||
| DQ917643.1 | - | 1 - 2 | 83 | 75 | ||
| EU432058.1 | - | 1 - 2 | 104 | 75 | ||
| EU432059.1 | - | 1 - 2 | 104 | 75 | ||
| EU432060.1 | - | 1 - 2 | 104 | 75 | ||
| EU722912.1 | - | 1 - 2 | 123 | 75 | ||
| EU722913.1 | - | 1 - 2 | 123 | 75 | ||
| FJ861367.1 | - | 1 - 2 | 83 | 75 | ||
| JQ511977.1 | - | 1 - 2 | 83 | 75 | ||
| JQ511978.1 | - | 1 - 2 | 83 | 75 | ||
| KF026046.1 | - | 1 - 2 | 83 | 75 | ||
| KJ776451.1 | - | 1 - 2 | 83 | 75 | ||
| KJ776452.1 | - | 1 - 2 | 83 | 75 | ||
| KT031051.1 | - | 1 - 2 | 83 | 75 | ||
| KT031052.1 | - | 1 - 2 | 83 | 75 | ||
| KT031053.1 | - | 1 - 2 | 83 | 75 | ||
| KT031054.2 | - | 1 - 2 | 83 | 75 | ||
| KT031055.2 | - | 1 - 2 | 83 | 75 | ||
| KT031056.2 | - | 1 - 2 | 83 | 75 | ||
| KT031057.2 | - | 1 - 2 | 83 | 75 | ||
| KT031058.2 | - | 1 - 2 | 83 | 75 | ||
| KT031059.2 | - | 1 - 2 | 83 | 75 | ||
| KT031060.2 | - | 1 - 2 | 83 | 75 | ||
| KT031062.2 | - | 1 - 2 | 83 | 75 | ||
| KT031063.2 | - | 1 - 2 | 83 | 75 | ||
| KT031065.1 | - | 1 - 2 | 83 | 75 | ||
| KT031066.2 | - | 1 - 2 | 83 | 75 | ||
| KU258856.1 | - | 1 - 2 | 83 | 75 | ||
| KU258857.1 | - | 1 - 2 | 83 | 75 | ||
| KU258858.1 | - | 1 - 2 | 83 | 75 | ||
| KU258859.1 | - | 1 - 2 | 83 | 75 | ||
| KU258860.1 | - | 1 - 2 | 83 | 75 | ||
| KU258861.1 | - | 1 - 2 | 83 | 75 | ||
| KU258865.1 | - | 1 - 2 | 83 | 75 | ||
| KU258866.1 | - | 1 - 2 | 83 | 75 | ||
| KU258867.1 | - | 1 - 2 | 83 | 75 | ||
| KU258868.1 | - | 1 - 2 | 83 | 75 | ||
| KX786938.1 | - | 1 - 2 | 123 | 75 | ||
| KX786939.1 | - | 1 - 2 | 123 | 75 | ||
| KX786940.1 | - | 1 - 2 | 123 | 75 | ||
| KX786941.1 | - | 1 - 2 | 123 | 75 | ||
| KX786942.1 | - | 1 - 2 | 123 | 75 | ||
| KX786943.1 | - | 1 - 2 | 123 | 75 | ||
| M29938.1 | - | 1 - 2 | 95 | 75 | ||
| M29939.1 | - | 1 - 2 | 151 | 75 | ||
More Information
Set Membership: |
|

SLA-DQA1
Genomic Map