accessibility menu, dialog, popup

UserName

Viewing profile as user:
OHOHCa

CAS RN 1305-62-0

IUPAC Name: calcium dihydroxide
Synonyms: calcium hydroxide|hydrated lime|slaked lime|Ca(OH)2|calcium hydrate|hydralime|kalziumhydroxid|geloeschter kalk|loeschkalk
Molecular Weight (g/mol): 74.09
Molecular Formula: CaH2O2
InChi Key: AXCZMVOFGPJBDE-UHFFFAOYSA-L
SMILES: [OH-].[OH-].[Ca++]
Quantity 
  • (2)
  • (5)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (4)
  • (7)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (11)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
Molecular Weight (g/mol) 
  • (52)
  • (1)
  • (1)
Grade 
  • (4)
  • (2)
  • (4)
  • (3)
  • (5)
  • (4)
  • (9)
  • (4)
  • (2)
  • (4)
  • (2)
  • (5)
  • (2)
Percent Purity 
  • (4)
  • (2)
  • (5)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (8)
  • (7)
  • (5)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
Physical Form 
  • (7)
  • (12)
  • (1)
  • (3)
  • (7)

Filtered Search Results

Products from some of our suppliers do not display in filtered search results. Please clear all filters to see these products.

Narrow Results

Narrow Results

  • (21)
  • (16)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (3)
  • (4)
  • (5)
  • (3)
  • (4)
  • (2)
  • (2)
  • (16)
  • (14)
  • (7)
  • (4)
  • (2)
  • (5)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (4)
  • (7)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (11)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (52)
  • (1)
  • (1)
  • (4)
  • (2)
  • (4)
  • (3)
  • (5)
  • (4)
  • (9)
  • (4)
  • (2)
  • (4)
  • (2)
  • (5)
  • (2)
  • (4)
  • (2)
  • (5)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (8)
  • (7)
  • (5)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (7)
  • (12)
  • (1)
  • (3)
  • (7)
  • (4)
  • (2)