accessibility menu, dialog, popup

UserName

Viewing profile as user:
CH3H3C

CAS RN 1330-20-7

IUPAC Name: 1,3-xylene
Synonyms: M-xylene m-xylol ccris 907
Molecular Weight (g/mol): 106.17
Molecular Formula: C8H10
InChi Key: IVSZLXZYQVIEFR-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC1=CC(C)=CC=C1
Quantity 
  • (15)
  • (4)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (6)
  • (11)
  • (5)
  • (3)
  • (1)
  • (24)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (3)
  • (2)
  • (13)
  • (2)
  • (1)
Grade 
  • (40)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (10)
  • (1)
  • (9)
  • (13)
  • (1)
  • (3)
  • (5)
Percent Purity 
  • (3)
  • (2)
  • (2)
  • (19)
  • (1)
  • (2)
  • (3)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (3)
  • (2)
  • (3)
  • (2)
  • (5)
  • (1)
  • (1)
Molecular Weight (g/mol) 
  • (3)
  • (3)
  • (45)
  • (2)
Physical Form 
  • (1)
  • (1)

Filtered Search Results

Products from some of our suppliers do not display in filtered search results. Please clear all filters to see these products.

Narrow Results

Narrow Results

  • (20)
  • (16)
  • (1)
  • (5)
  • (2)
  • (11)
  • (3)
  • (2)
  • (3)
  • (2)
  • (9)
  • (2)
  • (7)
  • (2)
  • (5)
  • (15)
  • (31)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (4)
  • (2)
  • (15)
  • (4)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (6)
  • (11)
  • (5)
  • (3)
  • (1)
  • (24)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (3)
  • (2)
  • (13)
  • (2)
  • (1)
  • (40)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (10)
  • (1)
  • (9)
  • (13)
  • (1)
  • (3)
  • (5)
  • (3)
  • (2)
  • (2)
  • (19)
  • (1)
  • (2)
  • (3)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (3)
  • (2)
  • (3)
  • (2)
  • (5)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (3)
  • (45)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)