accessibility menu, dialog, popup

UserName

Viewing profile as user:
Pb

CAS RN 7439-92-1

IUPAC Name: lead
Synonyms: lead|plomo|plomb|plumbum|lead metal|Blei|lead atom|Pbn|lead(0)|lead and its compounds
Molecular Weight (g/mol): 207.2
Molecular Formula: Pb
InChi Key: WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N
SMILES: [Pb]
Molecular Weight (g/mol) 
  • (603)
  • (113)
Quantity 
  • (285)
  • (2)
  • (5)
  • (3)
  • (202)
  • (2)
  • (8)
  • (3)
  • (3)
  • (4)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (4)
  • (1)
  • (5)
  • (2)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (116)
  • (2)
  • (2)
  • (3)
  • (1)
  • (4)
  • (1)
  • (2)
  • (6)
  • (10)
  • (1)
  • (2)
Percent Purity 
  • (7)
  • (12)
  • (4)
  • (1)
  • (3)
  • (4)
  • (38)
  • (42)
  • (7)
  • (7)
  • (17)
  • (11)
  • (19)
  • (26)
  • (7)
  • (1)
  • (207)
  • (1)
  • (58)
  • (140)
  • (2)
  • (1)
  • (6)
  • (2)
  • (4)
  • (3)
  • (3)
  • (2)
Form 
  • (1)
  • (2)
  • (21)
  • (13)
  • (2)
  • (2)
  • (9)
  • (12)
  • (5)
  • (2)
  • (2)
  • (13)
Grade 
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (3)
  • (3)
  • (2)
  • (2)
  • (4)
  • (16)
  • (1)
  • (3)

Filtered Search Results

Products from some of our suppliers do not display in filtered search results. Please clear all filters to see these products.

Narrow Results

Narrow Results

  • (11)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (13)
  • (607)
  • (1)
  • (10)
  • (86)
  • (3)
  • (2)
  • (1)
  • (603)
  • (113)
  • (285)
  • (2)
  • (5)
  • (3)
  • (202)
  • (2)
  • (8)
  • (3)
  • (3)
  • (4)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (4)
  • (1)
  • (5)
  • (2)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (116)
  • (2)
  • (2)
  • (3)
  • (1)
  • (4)
  • (1)
  • (2)
  • (6)
  • (10)
  • (1)
  • (2)
  • (7)
  • (12)
  • (4)
  • (1)
  • (3)
  • (4)
  • (38)
  • (42)
  • (7)
  • (7)
  • (17)
  • (11)
  • (19)
  • (26)
  • (7)
  • (1)
  • (207)
  • (1)
  • (58)
  • (140)
  • (2)
  • (1)
  • (6)
  • (2)
  • (4)
  • (3)
  • (3)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (21)
  • (13)
  • (2)
  • (2)
  • (9)
  • (12)
  • (5)
  • (2)
  • (2)
  • (13)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (3)
  • (3)
  • (2)
  • (2)
  • (4)
  • (16)
  • (1)
  • (3)
  • (7)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (4)
  • (4)
  • (4)
  • (1)
  • (2)
  • (2)