accessibility menu, dialog, popup

UserName

Viewing profile as user:
Mg

CAS RN 7439-95-4

IUPAC Name: magnesium
Synonyms: magnesium(2+) ion magnesium, doubly charged positive ion magnesium, ion (mg(2+)) magnesium magnesium powder magnesium(2+)
Molecular Weight (g/mol): 24.3
Molecular Formula: Mg
InChi Key: JLVVSXFLKOJNIY-UHFFFAOYSA-N
SMILES: [Mg]
Molecular Weight (g/mol) 
  • (95)
  • (280)
  • (19)
Quantity 
  • (127)
  • (4)
  • (1)
  • (2)
  • (6)
  • (1)
  • (102)
  • (5)
  • (1)
  • (9)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (4)
  • (3)
  • (9)
  • (4)
  • (8)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (43)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (9)
  • (1)
  • (4)
  • (11)
  • (1)
Percent Purity 
  • (3)
  • (4)
  • (7)
  • (2)
  • (10)
  • (1)
  • (243)
  • (1)
  • (14)
  • (13)
  • (1)
  • (6)
  • (2)
  • (3)
Form 
  • (1)
  • (7)
  • (3)
  • (6)
  • (1)
  • (6)
  • (10)
  • (5)
  • (5)
Grade 
  • (1)
  • (5)
  • (2)
  • (1)
  • (4)
  • (5)
  • (2)
  • (2)
  • (5)
  • (3)

Filtered Search Results

Products from some of our suppliers do not display in filtered search results. Please clear all filters to see these products.

Narrow Results

Narrow Results

  • (9)
  • (5)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (7)
  • (2)
  • (6)
  • (2)
  • (293)
  • (5)
  • (9)
  • (66)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (8)
  • (4)
  • (95)
  • (280)
  • (19)
  • (127)
  • (4)
  • (1)
  • (2)
  • (6)
  • (1)
  • (102)
  • (5)
  • (1)
  • (9)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (4)
  • (3)
  • (9)
  • (4)
  • (8)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (43)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (9)
  • (1)
  • (4)
  • (11)
  • (1)
  • (3)
  • (4)
  • (7)
  • (2)
  • (10)
  • (1)
  • (243)
  • (1)
  • (14)
  • (13)
  • (1)
  • (6)
  • (2)
  • (3)
  • (1)
  • (7)
  • (3)
  • (6)
  • (1)
  • (6)
  • (10)
  • (5)
  • (5)
  • (1)
  • (5)
  • (2)
  • (1)
  • (4)
  • (5)
  • (2)
  • (2)
  • (5)
  • (3)
  • (1)
  • (4)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (5)
  • (5)
  • (1)
  • (1)
  • (5)
  • (3)
  • (2)
  • (2)