accessibility menu, dialog, popup

UserName

Viewing profile as user:
FNa

CAS RN 7681-49-4

IUPAC Name: sodium fluoride
Synonyms: sodium fluoride|NaF|fluoride therapy
Molecular Weight (g/mol): 41.99
Molecular Formula: FNa
InChi Key: PUZPDOWCWNUUKD-UHFFFAOYSA-M
SMILES: [F-].[Na+]
Molecular Weight (g/mol) 
  • (108)
  • (1)
Grade 
  • (4)
  • (3)
  • (5)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (21)
  • (3)
  • (1)
  • (3)
  • (5)
  • (7)
  • (4)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (13)
  • (3)
Quantity 
  • (4)
  • (2)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (3)
  • (1)
  • (2)
  • (5)
  • (4)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (4)
  • (4)
  • (1)
  • (10)
  • (1)
  • (2)
Percent Purity 
  • (12)
  • (3)
  • (3)
  • (5)
  • (3)
  • (9)
  • (5)
  • (5)
Physical Form 
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (2)
  • (2)
  • (16)
  • (10)
  • (3)
  • (3)

Filtered Search Results

Products from some of our suppliers do not display in filtered search results. Please clear all filters to see these products.

Narrow Results

Narrow Results

  • (14)
  • (11)
  • (14)
  • (1)
  • (3)
  • (3)
  • (6)
  • (21)
  • (1)
  • (2)
  • (38)
  • (5)
  • (11)
  • (1)
  • (25)
  • (5)
  • (2)
  • (1)
  • (5)
  • (16)
  • (14)
  • (108)
  • (1)
  • (4)
  • (3)
  • (5)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (21)
  • (3)
  • (1)
  • (3)
  • (5)
  • (7)
  • (4)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (13)
  • (3)
  • (4)
  • (2)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (3)
  • (1)
  • (2)
  • (5)
  • (4)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (4)
  • (4)
  • (1)
  • (10)
  • (1)
  • (2)
  • (12)
  • (3)
  • (3)
  • (5)
  • (3)
  • (9)
  • (5)
  • (5)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (2)
  • (2)
  • (16)
  • (10)
  • (3)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (4)
  • (1)