accessibility menu, dialog, popup

UserName

Viewing profile as user:
NaOCl

CAS RN 7681-52-9

IUPAC Name: sodium hypochlorite
Synonyms: sodium hypochlorite
Molecular Weight (g/mol): 74.44
Molecular Formula: ClNaO
InChi Key: SUKJFIGYRHOWBL-UHFFFAOYSA-N
SMILES: [Na+].[O-]Cl
Quantity 
  • (5)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (3)
  • (1)
  • (2)
  • (7)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (12)
  • (4)
Molecular Weight (g/mol) 
  • (23)
  • (21)
  • (2)
Grade 
  • (3)
  • (2)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (19)
  • (6)
  • (2)
Physical Form 
  • (19)
  • (21)
Percent Purity 
  • (3)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (3)
  • (2)
  • (3)
  • (1)
  • (2)
  • (5)
  • (8)
  • (2)
  • (3)
  • (1)

Filtered Search Results

Products from some of our suppliers do not display in filtered search results. Please clear all filters to see these products.

Narrow Results

Narrow Results

  • (23)
  • (13)
  • (1)
  • (3)
  • (2)
  • (1)
  • (4)
  • (6)
  • (2)
  • (4)
  • (13)
  • (11)
  • (5)
  • (2)
  • (2)
  • (5)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (3)
  • (1)
  • (2)
  • (7)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (12)
  • (4)
  • (23)
  • (21)
  • (2)
  • (3)
  • (2)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (19)
  • (6)
  • (2)
  • (19)
  • (21)
  • (3)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (3)
  • (2)
  • (3)
  • (1)
  • (2)
  • (5)
  • (8)
  • (2)
  • (3)
  • (1)