accessibility menu, dialog, popup

UserName

Viewing profile as user:
NaI

CAS RN 7681-82-5

IUPAC Name: sodium iodide
Synonyms: sodium iodide NaI
Molecular Weight (g/mol): 149.89
Molecular Formula: INa
InChi Key: FVAUCKIRQBBSSJ-UHFFFAOYSA-M
SMILES: [Na+].[I-]
Molecular Weight (g/mol) 
  • (33)
  • (41)
Quantity 
  • (2)
  • (3)
  • (3)
  • (1)
  • (15)
  • (3)
  • (3)
  • (1)
  • (6)
  • (6)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (5)
  • (17)
  • (1)
  • (1)
Grade 
  • (12)
  • (2)
  • (3)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (6)
  • (5)
  • (2)
  • (3)
  • (7)
  • (15)
  • (3)
Physical Form 
  • (6)
  • (1)
  • (14)
  • (3)
  • (7)
  • (2)
  • (5)
  • (3)
  • (1)
  • (6)
  • (2)
  • (3)
  • (9)
Percent Purity 
  • (11)
  • (1)
  • (8)
  • (2)
  • (3)
  • (7)
  • (5)
  • (2)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (6)
  • (4)

Filtered Search Results

Products from some of our suppliers do not display in filtered search results. Please clear all filters to see these products.

Narrow Results

Narrow Results

  • (14)
  • (12)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (3)
  • (9)
  • (1)
  • (1)
  • (5)
  • (4)
  • (6)
  • (1)
  • (12)
  • (2)
  • (28)
  • (2)
  • (7)
  • (3)
  • (33)
  • (41)
  • (2)
  • (3)
  • (3)
  • (1)
  • (15)
  • (3)
  • (3)
  • (1)
  • (6)
  • (6)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (5)
  • (17)
  • (1)
  • (1)
  • (12)
  • (2)
  • (3)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (6)
  • (5)
  • (2)
  • (3)
  • (7)
  • (15)
  • (3)
  • (6)
  • (1)
  • (14)
  • (3)
  • (7)
  • (2)
  • (5)
  • (3)
  • (1)
  • (6)
  • (2)
  • (3)
  • (9)
  • (11)
  • (1)
  • (8)
  • (2)
  • (3)
  • (7)
  • (5)
  • (2)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (6)
  • (4)
  • (3)
  • (3)
  • (2)
  • (2)