accessibility menu, dialog, popup

UserName

Viewing profile as user:
PbONOOONOO

CAS RN 10099-74-8

IUPAC Name: λ²-lead(2+) dinitrate
Synonyms: lead(II) nitrate
Molecular Weight (g/mol): 331.2
Molecular Formula: N2O6Pb
InChi Key: RLJMLMKIBZAXJO-UHFFFAOYSA-N
SMILES: [Pb++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Molecular Weight (g/mol) 
  • (62)
  • (4)
Grade 
  • (3)
  • (5)
  • (6)
  • (6)
  • (3)
  • (1)
  • (4)
  • (2)
  • (2)
  • (9)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
Quantity 
  • (1)
  • (3)
  • (2)
  • (5)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (5)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (4)
  • (1)
  • (9)
  • (3)
Percent Purity 
  • (8)
  • (3)
  • (2)
  • (12)
  • (2)
  • (2)
Physical Form 
  • (1)
  • (6)
  • (2)
  • (3)
  • (6)
  • (2)
  • (3)
  • (4)

Filtered Search Results

Products from some of our suppliers do not display in filtered search results. Please clear all filters to see these products.

Narrow Results

Narrow Results

  • (6)
  • (6)
  • (2)
  • (4)
  • (5)
  • (3)
  • (2)
  • (3)
  • (2)
  • (14)
  • (4)
  • (6)
  • (2)
  • (22)
  • (1)
  • (5)
  • (62)
  • (4)
  • (3)
  • (5)
  • (6)
  • (6)
  • (3)
  • (1)
  • (4)
  • (2)
  • (2)
  • (9)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (3)
  • (2)
  • (5)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (5)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (4)
  • (1)
  • (9)
  • (3)
  • (8)
  • (3)
  • (2)
  • (12)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (6)
  • (2)
  • (3)
  • (6)
  • (2)
  • (3)
  • (4)
  • (2)
  • (2)
  • (3)
  • (2)
  • (2)