accessibility menu, dialog, popup

UserName

Viewing profile as user:
H2OH2OClClCu

CAS RN 10125-13-0

IUPAC Name: copper(2+) dihydrate dichloride
Synonyms: copper chloride (dihydrate)
Molecular Weight (g/mol): 170.48
Molecular Formula: Cl2CuH4O2
InChi Key: MPTQRFCYZCXJFQ-UHFFFAOYSA-L
SMILES: O.O.[Cl-].[Cl-].[Cu++]
Quantity 
  • (2)
  • (7)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (2)
  • (8)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (4)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (17)
  • (1)
Molecular Weight (g/mol) 
  • (51)
  • (2)
Grade 
  • (3)
  • (10)
  • (7)
  • (3)
  • (3)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (3)
  • (4)
  • (4)
  • (5)
Physical Form 
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (11)
  • (3)
  • (5)
  • (3)
  • (4)
  • (2)
  • (1)
  • (5)
Percent Purity 
  • (6)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (16)
  • (2)
  • (1)
  • (3)
  • (1)

Filtered Search Results

Products from some of our suppliers do not display in filtered search results. Please clear all filters to see these products.

Narrow Results

Narrow Results

  • (14)
  • (11)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (2)
  • (6)
  • (2)
  • (2)
  • (4)
  • (1)
  • (2)
  • (11)
  • (19)
  • (1)
  • (7)
  • (2)
  • (7)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (2)
  • (8)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (4)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (17)
  • (1)
  • (51)
  • (2)
  • (3)
  • (10)
  • (7)
  • (3)
  • (3)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (3)
  • (4)
  • (4)
  • (5)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (11)
  • (3)
  • (5)
  • (3)
  • (4)
  • (2)
  • (1)
  • (5)
  • (6)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (16)
  • (2)
  • (1)
  • (3)
  • (1)