accessibility menu, dialog, popup

UserName

Viewing profile as user:
CH3H3C

CAS RN 109-66-0

IUPAC Name: pentane
Synonyms: pentane tetrakil caswell no. 642AA tetraspot 0.1% w/w butadiene N-pentane epa pesticide chemical code 098001 skellysolve A pentani tetrafume
Molecular Weight (g/mol): 72.15
Molecular Formula: C5H12
InChi Key: OFBQJSOFQDEBGM-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCCCC
Quantity 
  • (25)
  • (4)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (13)
  • (4)
  • (1)
  • (4)
  • (2)
  • (1)
  • (17)
  • (2)
  • (1)
  • (7)
  • (2)
  • (5)
  • (1)
  • (5)
  • (4)
Grade 
  • (2)
  • (1)
  • (8)
  • (2)
  • (2)
  • (3)
  • (2)
  • (2)
  • (8)
  • (1)
  • (18)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (9)
  • (2)
  • (1)
  • (5)
  • (2)
  • (4)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Percent Purity 
  • (1)
  • (2)
  • (4)
  • (27)
  • (6)
  • (1)
  • (4)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (6)
  • (3)
  • (4)
  • (1)
  • (2)
  • (7)
  • (1)
Solvent or Matrix 
  • (1)

Filtered Search Results

Products from some of our suppliers do not display in filtered search results. Please clear all filters to see these products.

Narrow Results

Narrow Results

  • (12)
  • (12)
  • (4)
  • (8)
  • (1)
  • (4)
  • (10)
  • (7)
  • (1)
  • (6)
  • (2)
  • (3)
  • (9)
  • (5)
  • (1)
  • (3)
  • (42)
  • (4)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (25)
  • (4)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (13)
  • (4)
  • (1)
  • (4)
  • (2)
  • (1)
  • (17)
  • (2)
  • (1)
  • (7)
  • (2)
  • (5)
  • (1)
  • (5)
  • (4)
  • (2)
  • (1)
  • (8)
  • (2)
  • (2)
  • (3)
  • (2)
  • (2)
  • (8)
  • (1)
  • (18)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (9)
  • (2)
  • (1)
  • (5)
  • (2)
  • (4)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (4)
  • (27)
  • (6)
  • (1)
  • (4)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (6)
  • (3)
  • (4)
  • (1)
  • (2)
  • (7)
  • (1)
  • (1)