accessibility menu, dialog, popup

UserName

Viewing profile as user:
OO

CAS RN 123-91-1

IUPAC Name: 1,4-dioxane
Synonyms: dioxane dioxane, technical grade dioxaan-1,4 dioxane-1,4 glycol ethylene ether 1,4-dioxanne glycolethylenether diethylene dioxide dioxan-1,4 diossano-1,4
Molecular Weight (g/mol): 88.11
Molecular Formula: C4H8O2
InChi Key: RYHBNJHYFVUHQT-UHFFFAOYSA-N
SMILES: C1COCCO1
Quantity 
  • (18)
  • (1)
  • (6)
  • (1)
  • (11)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (9)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (11)
  • (1)
Molecular Weight (g/mol) 
  • (70)
  • (5)
Grade 
  • (16)
  • (3)
  • (4)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (7)
  • (4)
  • (3)
  • (12)
  • (4)
  • (10)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
Percent Purity 
  • (17)
  • (2)
  • (2)
  • (3)
  • (5)
  • (1)
  • (2)
  • (6)
  • (2)
  • (8)
  • (4)
  • (1)
Concentration 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Filtered Search Results

Products from some of our suppliers do not display in filtered search results. Please clear all filters to see these products.

Narrow Results

Narrow Results

  • (7)
  • (6)
  • (1)
  • (4)
  • (1)
  • (2)
  • (3)
  • (3)
  • (6)
  • (4)
  • (6)
  • (4)
  • (1)
  • (1)
  • (6)
  • (2)
  • (2)
  • (41)
  • (2)
  • (3)
  • (2)
  • (18)
  • (1)
  • (6)
  • (1)
  • (11)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (9)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (11)
  • (1)
  • (70)
  • (5)
  • (16)
  • (3)
  • (4)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (7)
  • (4)
  • (3)
  • (12)
  • (4)
  • (10)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (17)
  • (2)
  • (2)
  • (3)
  • (5)
  • (1)
  • (2)
  • (6)
  • (2)
  • (8)
  • (4)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)