accessibility menu, dialog, popup

UserName

Viewing profile as user:
CaOOO

CAS RN 471-34-1

IUPAC Name: calcium carbonate
Synonyms: calcium carbonate|CaCO3|carbonato de calcio|carbonate de calcium|calciumcarbonat|kalziumkarbonat|kohlensaurer kalk|calcite|calcite powder|carbonic acid calcium salt (1:1)
Molecular Weight (g/mol): 100.09
Molecular Formula: CCaO3
InChi Key: VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L
SMILES: [Ca++].[O-]C([O-])=O
Quantity 
  • (1)
  • (5)
  • (2)
  • (17)
  • (5)
  • (4)
  • (2)
  • (13)
  • (7)
  • (3)
  • (1)
  • (2)
  • (4)
  • (6)
  • (1)
  • (2)
  • (28)
  • (1)
Grade 
  • (21)
  • (5)
  • (4)
  • (3)
  • (1)
  • (2)
  • (6)
  • (2)
  • (1)
  • (3)
  • (4)
  • (4)
  • (7)
  • (7)
  • (7)
  • (5)
  • (4)
  • (2)
  • (11)
  • (3)
Physical Form 
  • (1)
  • (3)
  • (12)
  • (3)
  • (38)
  • (6)
  • (11)
  • (6)
Percent Purity 
  • (1)
  • (3)
  • (5)
  • (3)
  • (3)
  • (15)
  • (7)
  • (1)
  • (2)
  • (3)
  • (1)
  • (16)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (4)
  • (5)
  • (2)
  • (1)

Filtered Search Results

Products from some of our suppliers do not display in filtered search results. Please clear all filters to see these products.

Narrow Results

Narrow Results

  • (37)
  • (29)
  • (3)
  • (3)
  • (6)
  • (4)
  • (3)
  • (5)
  • (1)
  • (2)
  • (24)
  • (7)
  • (29)
  • (52)
  • (1)
  • (1)
  • (9)
  • (7)
  • (7)
  • (1)
  • (5)
  • (2)
  • (17)
  • (5)
  • (4)
  • (2)
  • (13)
  • (7)
  • (3)
  • (1)
  • (2)
  • (4)
  • (6)
  • (1)
  • (2)
  • (28)
  • (1)
  • (21)
  • (5)
  • (4)
  • (3)
  • (1)
  • (2)
  • (6)
  • (2)
  • (1)
  • (3)
  • (4)
  • (4)
  • (7)
  • (7)
  • (7)
  • (5)
  • (4)
  • (2)
  • (11)
  • (3)
  • (1)
  • (3)
  • (12)
  • (3)
  • (38)
  • (6)
  • (11)
  • (6)
  • (1)
  • (3)
  • (5)
  • (3)
  • (3)
  • (15)
  • (7)
  • (1)
  • (2)
  • (3)
  • (1)
  • (16)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (4)
  • (5)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (2)