accessibility menu, dialog, popup

UserName

Viewing profile as user:
H3COHOHO

CAS RN 50-21-5

IUPAC Name: 2-hydroxypropanoic acid
Synonyms: lactic acid milchsaeure
Molecular Weight (g/mol): 90.08
Molecular Formula: C3H6O3
InChi Key: JVTAAEKCZFNVCJ-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CC(O)C(O)=O
Molecular Weight (g/mol) 
  • (1)
  • (51)
  • (5)
Quantity 
  • (4)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (3)
  • (3)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (5)
  • (1)
  • (3)
  • (5)
  • (12)
  • (2)
Percent Purity 
  • (2)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (7)
  • (6)
  • (2)
  • (1)
  • (3)
  • (9)
  • (1)
  • (5)
  • (1)
Grade 
  • (13)
  • (1)
  • (2)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (5)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (7)

Filtered Search Results

Products from some of our suppliers do not display in filtered search results. Please clear all filters to see these products.

Narrow Results

Narrow Results

  • (34)
  • (25)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (4)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (3)
  • (7)
  • (24)
  • (1)
  • (2)
  • (12)
  • (2)
  • (16)
  • (1)
  • (1)
  • (51)
  • (5)
  • (4)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (3)
  • (3)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (5)
  • (1)
  • (3)
  • (5)
  • (12)
  • (2)
  • (2)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (7)
  • (6)
  • (2)
  • (1)
  • (3)
  • (9)
  • (1)
  • (5)
  • (1)
  • (13)
  • (1)
  • (2)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (5)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (7)
  • (2)
  • (2)