accessibility menu, dialog, popup

UserName

Viewing profile as user:
NH2HOHCl

CAS RN 5470-11-1

IUPAC Name: hydroxylamine hydrochloride
Synonyms: hydroxylamine hydrochloride
Molecular Weight (g/mol): 69.49
Molecular Formula: ClH4NO
InChi Key: WTDHULULXKLSOZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES: Cl.NO
Quantity 
  • (7)
  • (4)
  • (10)
  • (1)
  • (3)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (3)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (12)
  • (11)
  • (1)
Molecular Weight (g/mol) 
  • (60)
  • (4)
Percent Purity 
  • (1)
  • (4)
  • (4)
  • (2)
  • (4)
  • (5)
  • (2)
  • (4)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (5)
  • (2)
  • (4)
  • (6)
Grade 
  • (8)
  • (3)
  • (3)
  • (4)
  • (3)
  • (1)
  • (18)
Physical Form 
  • (1)
  • (2)
  • (11)
  • (3)
  • (1)
  • (9)

Filtered Search Results

Products from some of our suppliers do not display in filtered search results. Please clear all filters to see these products.

Narrow Results

Narrow Results

  • (20)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (3)
  • (7)
  • (4)
  • (3)
  • (19)
  • (4)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (18)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (7)
  • (4)
  • (10)
  • (1)
  • (3)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (3)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (12)
  • (11)
  • (1)
  • (60)
  • (4)
  • (1)
  • (4)
  • (4)
  • (2)
  • (4)
  • (5)
  • (2)
  • (4)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (5)
  • (2)
  • (4)
  • (6)
  • (8)
  • (3)
  • (3)
  • (4)
  • (3)
  • (1)
  • (18)
  • (1)
  • (2)
  • (11)
  • (3)
  • (1)
  • (9)
  • (2)
  • (13)
  • (3)
  • (1)