accessibility menu, dialog, popup

UserName

Viewing profile as user:
OSiO

CAS RN 7631-86-9

IUPAC Name: silanedione
Synonyms: silica|SiO2|silicic anhydride|siliziumdioxid|(SiO2)n|quartz|silica gel|kieselsaeureanhydrid|solum diatomeae|diatomaceous earth
Molecular Weight (g/mol): 60.08
Molecular Formula: O2Si
InChi Key: VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES: O=[Si]=O
Quantity 
  • (13)
  • (10)
  • (31)
  • (4)
  • (1)
  • (2)
  • (15)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (7)
  • (11)
  • (2)
  • (9)
  • (4)
  • (1)
  • (10)
  • (9)
  • (21)
  • (3)
  • (1)
  • (9)
  • (10)
  • (20)
  • (13)
  • (17)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
Molecular Weight (g/mol) 
  • (193)
  • (28)
Material 
  • (2)
  • (81)
  • (8)
Physical Form 
  • (1)
  • (3)
  • (4)
  • (9)
  • (3)
  • (42)
Percent Purity 
  • (2)
  • (4)
  • (4)
  • (1)
  • (1)
  • (7)
  • (1)
  • (6)
  • (10)
  • (2)
  • (2)

Filtered Search Results

Products from some of our suppliers do not display in filtered search results. Please clear all filters to see these products.

Narrow Results

Narrow Results

  • (72)
  • (20)
  • (6)
  • (1)
  • (1)
  • (14)
  • (3)
  • (81)
  • (20)
  • (2)
  • (127)
  • (8)
  • (13)
  • (10)
  • (31)
  • (4)
  • (1)
  • (2)
  • (15)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (7)
  • (11)
  • (2)
  • (9)
  • (4)
  • (1)
  • (10)
  • (9)
  • (21)
  • (3)
  • (1)
  • (9)
  • (10)
  • (20)
  • (13)
  • (17)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (193)
  • (28)
  • (2)
  • (81)
  • (8)
  • (1)
  • (3)
  • (4)
  • (9)
  • (3)
  • (42)
  • (2)
  • (4)
  • (4)
  • (1)
  • (1)
  • (7)
  • (1)
  • (6)
  • (10)
  • (2)
  • (2)
  • (8)
  • (1)
  • (6)
  • (4)
  • (3)
  • (4)
  • (3)
  • (7)
  • (32)
  • (7)
  • (16)
  • (9)
  • (2)
  • (5)
  • (1)