accessibility menu, dialog, popup

UserName

Viewing profile as user:
NaONO

CAS RN 7632-00-0

IUPAC Name: sodium nitrite
Synonyms: sodium nitrite
Molecular Weight (g/mol): 69
Molecular Formula: NNaO2
InChi Key: LPXPTNMVRIOKMN-UHFFFAOYSA-M
SMILES: [Na+].[O-]N=O
Grade 
  • (5)
  • (2)
  • (9)
  • (4)
  • (1)
  • (4)
  • (2)
  • (6)
  • (3)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (4)
  • (1)
Quantity 
  • (3)
  • (2)
  • (1)
  • (5)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (4)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (10)
  • (1)
  • (1)
Percent Purity 
  • (7)
  • (2)
  • (4)
  • (1)
  • (2)
  • (3)
  • (7)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
Physical Form 
  • (1)
  • (2)
  • (6)
  • (2)
  • (2)
  • (5)
  • (3)
  • (7)

Filtered Search Results

Products from some of our suppliers do not display in filtered search results. Please clear all filters to see these products.

Narrow Results

Narrow Results

  • (8)
  • (6)
  • (1)
  • (2)
  • (4)
  • (2)
  • (6)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (3)
  • (11)
  • (2)
  • (6)
  • (8)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (47)
  • (5)
  • (2)
  • (9)
  • (4)
  • (1)
  • (4)
  • (2)
  • (6)
  • (3)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (4)
  • (1)
  • (3)
  • (2)
  • (1)
  • (5)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (4)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (10)
  • (1)
  • (1)
  • (7)
  • (2)
  • (4)
  • (1)
  • (2)
  • (3)
  • (7)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (6)
  • (2)
  • (2)
  • (5)
  • (3)
  • (7)
  • (3)
  • (1)