accessibility menu, dialog, popup

UserName

Viewing profile as user:
HO(R)O(R)O(S)(R)HO(R)OH(S)OHO(R)HO(R)OH(S)HO(S)HO

CAS RN 9005-84-9

IUPAC Name: (2R,3S,4S,5R,6R)-2-(hydroxymethyl)-6-{[(2R,3S,4R,5R,6S)-4,5,6-trihydroxy-2-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]oxy}oxane-3,4,5-triol
Synonyms: α-maltose amylodextrin
Molecular Weight (g/mol): 342.3
Molecular Formula: C12H22O11
InChi Key: GUBGYTABKSRVRQ-ASMJPISFSA-N
SMILES: OC[C@H]1O[C@H](O[C@H]2[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O)O[C@@H]2CO)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Quantity 
  • (2)
  • (1)
  • (6)
  • (1)
  • (1)
  • (6)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (13)
  • (5)
  • (1)
Molecular Weight (g/mol) 
  • (34)
  • (9)
Grade 
  • (13)
  • (4)
  • (3)
  • (3)
  • (2)
  • (6)
  • (1)
  • (2)
  • (8)
Physical Form 
  • (5)
  • (2)
  • (6)
  • (4)
Percent Purity 
  • (6)
  • (3)

Filtered Search Results

Products from some of our suppliers do not display in filtered search results. Please clear all filters to see these products.

Narrow Results

Narrow Results

  • (16)
  • (5)
  • (3)
  • (2)
  • (3)
  • (4)
  • (9)
  • (4)
  • (6)
  • (5)
  • (22)
  • (1)
  • (3)
  • (5)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (6)
  • (1)
  • (1)
  • (6)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (13)
  • (5)
  • (1)
  • (34)
  • (9)
  • (13)
  • (4)
  • (3)
  • (3)
  • (2)
  • (6)
  • (1)
  • (2)
  • (8)
  • (5)
  • (2)
  • (6)
  • (4)
  • (6)
  • (3)
  • (8)
  • (8)
  • (4)