Learn More
Avanti Polar Lipids 14:0 PEG2000 PE | 474922-82-2 | MFCD02262246 | 500mg
Catalog No. NC1331951
Encompass
14:0 PEG2000 PE | Putity: >99% | MW: 2693.32 | 474922-82-2 | MFCD02262246 | 500mg
Catalog No. NC1331951 Supplier Avanti Polar Lipids Supplier No. 880150P500MG
14:0 PEG2000 PE | Putity: >99% | MW: 2693.32 | 474922-82-2 | MFCD02262246 | 500mg