Learn More
Selleck Chemical LLC 4-Aminohippuric Acid S2883-1g
SDP
Numéro de catalogue. 503112616
Encompass_Preferred
4-Aminohippuric acid is a typical substrate of organic anion transport systems
Numéro de catalogue. 50-311-2616 Fournisseur Selleck Chemical LLC Code fournisseur S28831G
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.
4-Aminohippuric acid is a typical substrate of organic anion transport systems
missing translation for 'productTitle'
missing translation for 'pleaseSelectIssue'
missing translation for 'byClickingSubmit' missing translation for 'privacyPolicy'.