Learn More
AnaSpec Fmoc-L-citrulline | MW 397.4 | M.F. C21H23N3O5 (5 g)
Catalog No. 50350400
Encompass
Fmoc-L-citrulline; MW 397.4; M.F. C21H23N3O5 (5 g)
Catalog No. 50350400 Supplier AnaSpec Supplier No. AS21361
Fmoc-L-citrulline; MW 397.4; M.F. C21H23N3O5 (5 g)