Learn More
Cole-Parmer Cole-Parmer Standard-Sized cuvettes; glass; 0.7 mL capacity
Numéro de catalogue. NC1694341 missing translation for 'brandsLinkText'
Encompass_Preferred
% Transmission is over 80% at 365nm
Numéro de catalogue. NC1694341 Fournisseur Cole-Parmer Code fournisseur 8330101
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.
% Transmission is over 80% at 365nm
missing translation for 'productTitle'
missing translation for 'pleaseSelectIssue'
missing translation for 'byClickingSubmit' missing translation for 'privacyPolicy'.