Learn More
Cayman Chemical Griess Reagent R2, 1 ea
SDP
Numéro de catalogue. 502894817
Encompass_Preferred
Griess Reagent component for determination of nitrite in aqueous solutions.
Numéro de catalogue. 50-289-4817 Fournisseur Cayman Chemical Code fournisseur 7800201 EA
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.
Griess Reagent component for determination of nitrite in aqueous solutions.
missing translation for 'productTitle'
missing translation for 'pleaseSelectIssue'
missing translation for 'byClickingSubmit' missing translation for 'privacyPolicy'.