Learn More
Bachem H-Ala-Ala-Ala-OH
SDP
Supplier:  Bachem 4002181.0001
Encompass_Preferred
H-Ala-Ala-Ala-OH, 5874-90-8, C9H17N3O4, Mr 231.25, 1g. Trialanine. Substrate for dipeptidyl peptidase II (DPP II).
Catalog No. 50-259-476