Learn More
Trajan Scientific Idex Peeksil Tubing, 100 um, red, 1/32"" od x 0.004"" id, 20cm, 10K psi, 2-pack
Catalog No. 501871284
Encompass
Peeksil Tubing, 100 um, Idex, red, 1/32" od x 0.004" id, 20cm, 10K psi, 2-pack
Catalog No. 50-187-1284 Supplier Trajan Scientific Supplier No. ID.310020
Peeksil Tubing, 100 um, Idex, red, 1/32" od x 0.004" id, 20cm, 10K psi, 2-pack