Learn More
Med Vet International IM Pin Deluxe Kit, trocar-trocar IM pin set, J0250KD
Catalog No. 5000582552
Encompass_Preferred
IM pin Deluxe Kit. Deluxe Kit.0.9mm — (.035") k-wire 6 ea.1.1mm — (.045") k-wire 6 ea.1.6mm — (.062") k-wire 6 ea.1.6mm — 1/16" IM pin 4 ea.2.0mm — 5/64" IM pin 4 ea.2.3mm — 3/32" IM pin 6 ea.2.6mm — 7/64" IM pin 6 ea.3.0mm — 1/8" IM pin 6 ea.3.4mm — 9/64" IM pin 6 ea.3.8mm — 5/32" IM pin 6 ea.4.5mm — 3/16" IM pin 4 ea.6.0mm — 1/4" IM pin 4 ea.
Catalog No. 50-005-82552 Supplier Med Vet International Supplier No. JOR250KD
IM pin Deluxe Kit. Deluxe Kit.0.9mm — (.035") k-wire 6 ea.1.1mm — (.045") k-wire 6 ea.1.6mm — (.062") k-wire 6 ea.1.6mm — 1/16" IM pin 4 ea.2.0mm — 5/64" IM pin 4 ea.2.3mm — 3/32" IM pin 6 ea.2.6mm — 7/64" IM pin 6 ea.3.0mm — 1/8" IM pin 6 ea.3.4mm — 9/64" IM pin 6 ea.3.8mm — 5/32" IM pin 6 ea.4.5mm — 3/16" IM pin 4 ea.6.0mm — 1/4" IM pin 4 ea.