Learn More
Med Vet International IM Pin Starter Kit, Trocar-Trocar Pin Starter Kit, J0250K
Catalog No. 5000582395
Encompass_Preferred
IM pin starter kit comes with autoclavable pin bag. Please specify IM pin style desired. Kits include:0.9mm — (.035") k-wire 6 ea.1.1mm — (.045") k-wire 6 ea.1.6mm — (.062") k-wire 6 ea.1.6mm — 1/16" IM pin 2 ea.2.0mm — 5/64" IM pin 2 ea.2.3mm — 3/32" IM pin 2 ea.2.6mm — 7/64" IM pin 2 ea.3.0mm — 1/8" IM pin 2 ea.3.4mm — 9/64" IM pin 2 ea.3.8mm — 5/32" IM pin 2 ea.4.5mm — 3/16" IM pin 2 ea.6.0mm — 1/4" IM pin 2 ea.
Catalog No. 50-005-82395 Supplier Med Vet International Supplier No. JOR250K
Add to Cart
Add to Cart
IM pin starter kit comes with autoclavable pin bag. Please specify IM pin style desired. Kits include:0.9mm — (.035") k-wire 6 ea.1.1mm — (.045") k-wire 6 ea.1.6mm — (.062") k-wire 6 ea.1.6mm — 1/16" IM pin 2 ea.2.0mm — 5/64" IM pin 2 ea.2.3mm — 3/32" IM pin 2 ea.2.6mm — 7/64" IM pin 2 ea.3.0mm — 1/8" IM pin 2 ea.3.4mm — 9/64" IM pin 2 ea.3.8mm — 5/32" IM pin 2 ea.4.5mm — 3/16" IM pin 2 ea.6.0mm — 1/4" IM pin 2 ea.