Learn More
ATCC pIJ702 in; Streptomyces lividans
Numéro de catalogue. 502379967
Encompass
Cloning vector with thiostrepton resistance (tsrR) and tyrosinase production (mel+) markers.
Numéro de catalogue. 50-237-9967 Fournisseur ATCC Code fournisseur 35287
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.
Cloning vector with thiostrepton resistance (tsrR) and tyrosinase production (mel+) markers.
missing translation for 'productTitle'
missing translation for 'pleaseSelectIssue'
missing translation for 'byClickingSubmit' missing translation for 'privacyPolicy'.