Learn More
LONGER PUMP Tubing/ Rubber and silicone tubing/ Longer Pump Biosicon tubing, ID: 0.8-25.4mm, WT:1.6-6.4mm, 17# ID: 6.4mm, OD: 9.6mm , Meets USP Class VI and FDA Standards, RoHS Compliant
Catalog No. NC2956853
Encompass_Preferred
Tubing/ Rubber and silicone tubing/ Longer Pump Biosicon tubingSpecifications1. 13#: ID 0.8 mm, OD 4.2 mm, WT 1.7 mm.2. 14#: ID 1.6 mm, OD 5.8 mm, WT 1.7 mm.3. 19#: ID 2.4 mm, OD 5.8 mm, WT 1.7 mm.4. 16#: ID 3.2 mm, OD 6.4 mm, WT 1.6 mm.5. 25#: ID 4.8 mm, OD 8 mm, WT 1.6 mm.6. 17#: ID 6.4 mm, OD 9.6 mm, WT 1.6 mm.7. 18#: ID 7.9 mm, OD 11.1 mm, WT 1.6 mm.8. 15#: ID 4.8 mm, OD 9.6 mm, WT 2.4 mm.9. 24#: ID 6.4 mm, OD 11.2 mm, WT 2.4 mm.10. 36#: ID 7.9 mm, OD 12.7 mm, WT 2.4 mm.11. 73#: ID 9.5 mm, OD 15.6 mm, WT 3.3 mm.12. 82#: ID 12.7 mm, OD 19.3 mm, WT 3.3 mm.13. 88#: ID 9.5 mm, OD 22.3 mm, WT 4.4 mm.14. 90#: ID 12.7 mm, OD 25.6 mm, WT 6.4 mm.15. 92#: ID 25.4 mm, OD 35 mm, WT 4.8 mm.16. 26#: ID 6.4 mm, OD 13 mm, WT 3.3 mm.17. 185#: ID 15.9 mm, OD 22.5 mm, WT 3.3 mm.18. 186#: ID 12 mm, OD 4 mm, WT 4 mm.19. 187#: ID 16 mm, OD 4 mm, WT 4 mm.20. 188#: ID 17 mm, OD 25 mm, WT 4 mm.
Catalog No. NC2956853 Supplier LONGER PUMP Supplier No. 1/67
Tubing/ Rubber and silicone tubing/ Longer Pump Biosicon tubingSpecifications1. 13#: ID 0.8 mm, OD 4.2 mm, WT 1.7 mm.2. 14#: ID 1.6 mm, OD 5.8 mm, WT 1.7 mm.3. 19#: ID 2.4 mm, OD 5.8 mm, WT 1.7 mm.4. 16#: ID 3.2 mm, OD 6.4 mm, WT 1.6 mm.5. 25#: ID 4.8 mm, OD 8 mm, WT 1.6 mm.6. 17#: ID 6.4 mm, OD 9.6 mm, WT 1.6 mm.7. 18#: ID 7.9 mm, OD 11.1 mm, WT 1.6 mm.8. 15#: ID 4.8 mm, OD 9.6 mm, WT 2.4 mm.9. 24#: ID 6.4 mm, OD 11.2 mm, WT 2.4 mm.10. 36#: ID 7.9 mm, OD 12.7 mm, WT 2.4 mm.11. 73#: ID 9.5 mm, OD 15.6 mm, WT 3.3 mm.12. 82#: ID 12.7 mm, OD 19.3 mm, WT 3.3 mm.13. 88#: ID 9.5 mm, OD 22.3 mm, WT 4.4 mm.14. 90#: ID 12.7 mm, OD 25.6 mm, WT 6.4 mm.15. 92#: ID 25.4 mm, OD 35 mm, WT 4.8 mm.16. 26#: ID 6.4 mm, OD 13 mm, WT 3.3 mm.17. 185#: ID 15.9 mm, OD 22.5 mm, WT 3.3 mm.18. 186#: ID 12 mm, OD 4 mm, WT 4 mm.19. 187#: ID 16 mm, OD 4 mm, WT 4 mm.20. 188#: ID 17 mm, OD 25 mm, WT 4 mm.