Learn More
Med Vet International Mini Scope, 2.0mm, 120mm L, 30° Viewing Angle, J1635A, Each
Catalog No. 5000583904
Encompass_Preferred
Mini Scope, 2.0mm, 120mm L, 30° Viewing Angle
Catalog No. 50-005-83904 Supplier Med Vet International Supplier No. JOR1635A
Mini Scope, 2.0mm, 120mm L, 30° Viewing Angle