Learn More
Trajan Scientific SilTite Union Mini Medical 1/EA
SDP
Catalog No. 5000494311
Encompass_Preferred
SilTite mini union 0 5 mm ID for 0 43 mm OD columns
Catalog No. 50-004-94311 Supplier Trajan Scientific Supplier No. 073551
SilTite mini union 0 5 mm ID for 0 43 mm OD columns