Learn More
Trajan Scientific SilTite Union Mini Medical 1/EA
SDP
Catalog No. 5000494384
Encompass_Preferred
SilTite mini union 0 4 mm ID for 0 36 mm OD columns
Catalog No. 50-004-94384 Supplier Trajan Scientific Supplier No. 073550
SilTite mini union 0 4 mm ID for 0 36 mm OD columns