Learn More
Agilent Technologies SYRINGE ALS BLUE LINE 10UL FIX
Catalog No. NC2177181
Encompass
ALS syringe, Blue Line, 10 L, fixed needle, 23-26/42/cone, PTFE-tip plunger
Catalog No. NC2177181 Supplier Agilent Technologies Supplier No. G451380203
ALS syringe, Blue Line, 10 L, fixed needle, 23-26/42/cone, PTFE-tip plunger