Learn More
CEM Corporation TEFLONLINERS 35MLPYRXVESS 10PK
SDP
Numéro de catalogue. NC0742762
Encompass
35mL Teflon PFA liner for Pyrex Vials, set of 10 . Reusable liners for use with Pyrex vials only. Provides a Teflon PFA wetted surface.
Numéro de catalogue. NC0742762 Fournisseur CEM Corporation Code fournisseur 171968
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.
35mL Teflon PFA liner for Pyrex Vials, set of 10 . Reusable liners for use with Pyrex vials only. Provides a Teflon PFA wetted surface.
missing translation for 'productTitle'
missing translation for 'pleaseSelectIssue'
missing translation for 'byClickingSubmit' missing translation for 'privacyPolicy'.