Learn More
Sciencix TUBING PEEK GRN 1/16 OD X 0.030 ID
SDP
Catalog No. NC1376247
Encompass
Tubing PEEK Green 1/16" OD x 0.030" ID x 20 ft
Catalog No. NC1376247 Supplier Sciencix Supplier No. 111148
Tubing PEEK Green 1/16" OD x 0.030" ID x 20 ft