accessibility menu, dialog, popup

UserName

Viewing profile as user:
NH4Cl

CAS RN 12125-02-9

IUPAC Name: amine hydrochloride
Synonyms: ammonium chloride
Molecular Weight (g/mol): 53.49
Molecular Formula: ClH4N
InChi Key: NLXLAEXVIDQMFP-UHFFFAOYSA-N
SMILES: N.Cl
Molecular Weight (g/mol) 
  • (152)
  • (2)
Quantity 
  • (11)
  • (11)
  • (3)
  • (6)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (6)
  • (3)
  • (4)
  • (2)
  • (4)
  • (4)
  • (1)
  • (4)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (6)
  • (1)
  • (23)
  • (15)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
Grade 
  • (6)
  • (8)
  • (6)
  • (2)
  • (1)
  • (7)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (6)
  • (2)
  • (2)
  • (35)
  • (1)
  • (1)
  • (7)
  • (8)
  • (4)
  • (2)
  • (3)
Percent Purity 
  • (3)
  • (6)
  • (2)
  • (2)
  • (16)
  • (1)
  • (2)
  • (4)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (3)
  • (3)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (11)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (1)
Physical Form 
  • (6)
  • (11)
  • (4)
  • (2)
  • (1)
  • (8)
  • (1)
  • (5)
  • (2)
  • (7)
  • (9)
  • (19)

Filtered Search Results

Products from some of our suppliers do not display in filtered search results. Please clear all filters to see these products.

Narrow Results

Narrow Results

  • (22)
  • (11)
  • (1)
  • (2)
  • (9)
  • (2)
  • (8)
  • (7)
  • (12)
  • (9)
  • (1)
  • (2)
  • (4)
  • (5)
  • (54)
  • (6)
  • (1)
  • (11)
  • (6)
  • (1)
  • (28)
  • (5)
  • (10)
  • (17)
  • (10)
  • (152)
  • (2)
  • (11)
  • (11)
  • (3)
  • (6)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (6)
  • (3)
  • (4)
  • (2)
  • (4)
  • (4)
  • (1)
  • (4)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (6)
  • (1)
  • (23)
  • (15)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (6)
  • (8)
  • (6)
  • (2)
  • (1)
  • (7)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (6)
  • (2)
  • (2)
  • (35)
  • (1)
  • (1)
  • (7)
  • (8)
  • (4)
  • (2)
  • (3)
  • (3)
  • (6)
  • (2)
  • (2)
  • (16)
  • (1)
  • (2)
  • (4)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (3)
  • (3)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (11)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (1)
  • (6)
  • (11)
  • (4)
  • (2)
  • (1)
  • (8)
  • (1)
  • (5)
  • (2)
  • (7)
  • (9)
  • (19)
  • (2)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (4)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (4)
  • (2)